アッセイ
≥95.0% (sum of isomers)
含みます
≤2.5% α-Tocopherol as stabilizer
濃度
~10% in corn oil
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C40H56/c1-33(2)19-13-23-37(7)27-17-31-39(9)29-15-25-35(5)21-11-12-22-36(6)26-16-30-40(10)32-18-28-38(8)24-14-20-34(3)4/h11-12,15-22,25-32H,13-14,23-24H2,1-10H3/b12-11+,25-15+,26-16+,31-17+,32-18+,35-21+,36-22+,37-27+,38-28+,39-29+,40-30+
InChI Key
OAIJSZIZWZSQBC-GYZMGTAESA-N
生物化学的/生理学的作用
その他情報
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
36275-BULK:
36275-5G:
36275-VAR:
試験成績書(COA)