Key Documents
58934
Supelco
SUPELCOSIL Suplex pKb-100 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
SUPELCOSIL Suplex pKb-100 HPLCカラム, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
認証
suitable for USP L68
特徴
endcapped: no
メーカー/製品名
SUPELCOSIL
標識化の程度
12.5% carbon loading
パラメーター
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
25 cm × 4.6 mm
表面積
170 m2/g
表面被覆率
surface coverage 3.4 μmol/m2
マトリックス
silica gel, spherical particle platform
マトリックス活性基
amide, alkyl phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
120 Å
pH範囲
2-7.5
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Suplex pKb-100カラムの特徴は、SUPELCOSIL LC-ABZカラムと同じ結合相であるということです。特別に不活性化されたカラムですが、Suplex pKb-100カラムはエンドキャップ未処理で、SUPELCOSIL LC-ABZカラムはエンドキャップ処理されています。エンドキャップ試薬を使用していないので、Suplex pKb-100の強塩基性化合物に対する分離は良好ですが、試料に酸や双性イオンが含まれる場合はLC-ABZカラムが推奨されます。
アプリケーション
SUPELCOSIL Suplex pKb-100 HPLC カラムは予備精製したハエ卵巣の HPLC 精製に用いられました。また、レチノイドの HPLC による定量分析にも用いられました。
おすすめ製品
HPLC または LC-MS 分析に適した LiChropur 試薬を見つけます。
法的情報
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Korneel Hens et al.
European journal of biochemistry, 269(14), 3522-3530 (2002-07-24)
Angiotensin converting enzyme (ACE) was already discovered in insects in 1994, but its physiological role is still enigmatic. We have addressed this problem by purifying four new ACE substrates from the ovaries of the grey fleshfly, Neobellieria bullata. Their primary
A M Myhre et al.
Journal of lipid research, 37(9), 1971-1977 (1996-09-01)
Retinoylation (retinoic acylation) is a posttranslational modification of proteins occurring in a variety of cell types in vitro. This study was done to examine whether retinoylation occurs in vivo. We found that in retinol-deficient rats, radiolabeled retinol or retinoic acid