Merck
40395
Sigma-Aldrich
α-カロチン
≥95.0% (HPLC)
別名:
(+)-α-カロチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C40H56
CAS番号:
分子量:
536.87
Beilstein:
3227603
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
powder
光学純度
enantiomeric excess: ≥95.0%
mp
183-185 °C
λ
2 % in methylene chloride (in hexane)
UV吸収
λ: 445-449 nm Amax
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(/C=C/[C@H]1C(C)=CCCC1(C)C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(\C=C\C2=C(C)CCCC2(C)C)C
InChI
1S/C40H56/c1-31(19-13-21-33(3)25-27-37-35(5)23-15-29-39(37,7)8)17-11-12-18-32(2)20-14-22-34(4)26-28-38-36(6)24-16-30-40(38,9)10/h11-14,17-23,25-28,37H,15-16,24,29-30H2,1-10H3/b12-11+,19-13+,20-14+,27-25+,28-26+,31-17+,32-18+,33-21+,34-22+/t37-/m0/s1
InChI Key
ANVAOWXLWRTKGA-NTXLUARGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
カロテノイドは、食品、動物用飼料、栄養補給剤、製薬産業で使用される天然物質です。α-カロテンは、1個のβ-環と1個のε-環をもつカロテノイドで、食品中に通常含まれています。オレンジニンジンはα-カロテン濃度が高くなっています。
アプリケーション
α-カロテンは、Corynebacterium glutamicumのカロテノイド定量のための高速液体クロマトグラフィー(HPLC)の標準物質として使用できます。
生物化学的/生理学的作用
α-カロテンはプロビタミンA活性を示します。N-myc活性のような特定の増殖因子に対しては、β-カロテンよりも有効な阻害物質として作用する可能性があります。α-カロテンは、果物および野菜の摂取量に関する優れたバイオマーカーとして機能します。α-カロテンの血清中濃度が高いことは、心血管疾患(CVD)による死亡率が低いことと関連しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
40395-VAR:
40395-1MG:
40395-BULK:
40395-1MG-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
ルテイン analytical standard
Supelco
07168
ルテイン
β-カロテン Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1239
β-カロテン
USP
USP
1012288
Carotenes
Li-En Yang et al.
Journal of integrative plant biology, 56(9), 902-915 (2014-06-20)
Carotene hydroxylases catalyze the hydroxylation of α- and β-carotene hydrocarbons into xanthophylls. In red algae, β-carotene is a ubiquitously distributed carotenoid, and hydroxylated carotenoids such as zeaxanthin and lutein are also found. However, no enzyme with carotene hydroxylase activity had
Overview of the Role of Antioxidant Vitamins as Protection Against Cardiovascular Disease: Implications for Aging
Aging null
Louise M Canfield et al.
European journal of nutrition, 42(3), 133-141 (2003-06-18)
Carotenoids in serum vary between countries and within populations with evidence suggesting a qualitative relationship to diet. Breast milk carotenoids furnish a source of vitamin A and potentially provide immunoprotection and other health benefits for infants. There have been numerous
Sebastiaan Bijttebier et al.
Journal of chromatography. A, 1332, 46-56 (2014-02-19)
Aim of study was to find the most suitable LC column for generic carotenoid screening. To represent the diversity of carotenoids in nature and to optimize chromatographic separation, a set of carotenoid standards was carefully chosen to account for the
K J Yeum et al.
The American journal of clinical nutrition, 64(4), 594-602 (1996-10-01)
Plasma carotenoid responses were determined in 36 healthy men and women before and after being fed controlled diets with a moderate amount of fat (26% of total energy) and a high carotenoid content (approximately 16 mg/d) for two 15-d periods.
プロトコル
HPLC Analysis of Carotene Compounds on Ascentis® RP-Amide