Merck
95144
Sigma-Aldrich
レチノール
BioXtra, ≥97.5% (HPLC), ~3100 U/mg
別名:
all-trans-3,7-ジメチル-9-(2,6,6-トリメチル-1-シクロヘキセン-1-イル)-2,4,6,8-ノナテトラエン-1-オール, アクセロフトール, ビタミンA, ビタミンA1, ビタミンAアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H30O
CAS番号:
分子量:
286.45
Beilstein:
403040
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
eCl@ss:
34058018
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.28
由来生物
synthetic
品質水準
製品種目
BioXtra
アッセイ
≥97.5% (HPLC)
形状
(Powder or Powder with Lumps)
比活性
~3100 U/mg
シェルフライフ
limited shelf life
faint yellow to very dark yellow
mp
56-61 °C
61-63 °C (lit.)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC1(C)C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/CO)=C(C)CCC1
InChI
1S/C20H30O/c1-16(8-6-9-17(2)13-15-21)11-12-19-18(3)10-7-14-20(19,4)5/h6,8-9,11-13,21H,7,10,14-15H2,1-5H3/b9-6+,12-11+,16-8+,17-13+
InChI Key
FPIPGXGPPPQFEQ-OVSJKPMPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
レチノールまたはビタミンAアルコールは、血中のビタミンAの主要な形態です。
アプリケーション
レチノールは、以下の用途に使用されています:
  • 逆相HPLCにおけるピーク同定および定量の標準品
  • ビタミンAの濃度を推定するための標準品
  • マウスRAW 264.7 細胞においてレチノールがマウスノロウイルス(MNV)の複製に及ぼす阻害作用を検討するため
  • レシチン:レチノールアシルトランスフェラーゼ(LRAT)アッセイの反応液の成分として
生物化学的/生理学的作用
これは、生物学的に活性ではありませんが、活性なレチノイドの前駆体として機能します。レチノールは、レチンアルデヒドに変換され、その後、レチノイン酸に変換されます。
レチナール酸、レチノール酸、およびレチノイン酸は、ビタミンAのアルデヒド型、アルコール型、および酸性型です。レチノイドは、脂肪族鎖中の不飽和結合による同数の幾何異性体として存在します。
レチノールは広範なプロセスで生物学的に活性です。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
単位の定義
1 UはPh Eur II, 217 (1983)の1international Unitに相当します。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
95144-50MG:
95144-1G:
95144-VAR:
95144-250MG:
95144-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Retinyl palmitate does not have an adjuvant effect on the antibody response of chicks to keyhole limpet hemocyanin regardless of vitamin A status
Livingston KA and Klasing KC
Poultry Science, 90(5), 965-970 (2011)
Understanding the physiological role of retinol-binding protein in vitamin A metabolism using transgenic and knockout mouse models
Quadro L, et al.
Molecular Aspects of Medicine, 24(6), 421-430 (2003)
Antiviral effect of vitamin A on norovirus infection via modulation of the gut microbiome
Lee H and Ko G
Scientific reports, 25835-25835 (2016)
Responses of blood metabolites and proteins to different vitamin A levels in Korean native steers.
Wang T, et al.
Pakistan journal of botany, 34(4) (2014)
Heetae Lee et al.
Scientific reports, 6, 25835-25835 (2016-05-18)
The effect and underlying mechanism of vitamin A on norovirus infection are largely unknown. This study aimed to investigate how vitamin A administration affects the gut microbiome after norovirus infection. Here, we demonstrate that treatment with either retinol or retinoic
資料
All-trans retinoic acid (RA, ATRA) is a pleiotropic activation factor that regulates genes associated with normal vertebrate cellular processes such as cell differentiation, cell proliferation, apoptosis, and embryonic development.
プロトコル
Separation of δ-Tocopherol, analytical standard; Retinyl acetate; (+)-γ-Tocopherol; α-Tocopherol, ≥95.5%; Retinol; Vitamin A (acetate), meets USP testing specifications