Merck
V-011
Supelco
レチノール 溶液
100 μg/mL ± 25% (Refer to COA) (Ethanol with 0.1% (w/v) BHT), ampule of 1 mL, reference material, Cerilliant®
別名:
レチノール 溶液, 3,7-ジメチル-9-(2,6,6-トリメチル-1-シクロヘキセニル)-2,4,6,8-ノナテトラエン-1-オール, all-trans-レチノール, アクセロフトール, ビタミンA1, ビタミンAアルコール 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H30O
CAS番号:
分子量:
286.45
Beilstein:
403040
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
(Snap-N-Shoot®)
(Snap-N-Spike®)
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL ± 25% (Refer to COA) (Ethanol with 0.1% (w/v) BHT)
アプリケーション
clinical testing
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−70°C
SMILES記法
CC(=C/CO)\C=C\C=C(C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C20H30O/c1-16(8-6-9-17(2)13-15-21)11-12-19-18(3)10-7-14-20(19,4)5/h6,8-9,11-13,21H,7,10,14-15H2,1-5H3/b9-6+,12-11+,16-8+,17-13+
InChI Key
FPIPGXGPPPQFEQ-OVSJKPMPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
特徴および利点
  • ISO/IEC 17025およびISO 17034認定のもとで完全に特性評価済み
  • 安定性、均一性、濃度の正確度、不確定度、およびトレーサビリティーに関するデータを含む包括的な試験成績書(CoA)を添付
  • 正確度および有効期間を保証するためリアルタイム安定性試験により厳密に試験
  • 不確定度を最低限に抑えるため、適格な精密天秤を用いて重量測定により調製
  • 長期の有効期間のためアルゴン下でアンプルにフレームシール
  • ラボでの効率を改善するために、便利なDEA免除フォーマットで提供
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
57.2 °F
引火点(℃)
14.0 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
V-011-CC:
V-011-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sarmila Mazumder et al.
Lancet (London, England), 385(9975), 1333-1342 (2014-12-17)
Vitamin A supplementation in children aged 6 months to 5 years has been shown to reduce mortality. The efficacy of neonatal supplementation with vitamin A to reduce mortality in the first 6 months of life is plausible but not established.
Gretchen A Stevens et al.
The Lancet. Global health, 3(9), e528-e536 (2015-08-16)
Vitamin A deficiency is a risk factor for blindness and for mortality from measles and diarrhoea in children aged 6-59 months. We aimed to estimate trends in the prevalence of vitamin A deficiency between 1991 and 2013 and its mortality
Inong R Gunanti et al.
The Journal of nutrition, 144(4), 489-495 (2014-02-07)
Mexican-American children have a high prevalence of overweight/obesity. Micronutrient deficiencies may be contributing to the development of greater adiposity in these children. This study investigated the relations between adiposity and serum concentrations of carotenoids, retinol, and vitamin E among Mexican-American
Giuseppe Zanotti et al.
Vitamins and hormones, 69, 271-295 (2004-06-16)
Retinol-binding protein (RBP) is the retinol-specific transport protein present in plasma. The available crystal structures of different forms of RBP have provided details of the interactions of this binding protein with retinol, retinoids, and transthyretin (TTR, one of the plasma
Karen M Edmond et al.
Lancet (London, England), 385(9975), 1315-1323 (2014-12-17)
Results of randomised controlled trials of newborn (age 1-3 days) vitamin A supplementation have been inconclusive. The WHO is coordinating three large randomised trials in Ghana, India, and Tanzania (Neovita trials). We present the findings of the Neovita trial in
プロトコル
Separation of δ-Tocopherol, analytical standard; Retinyl acetate; (+)-γ-Tocopherol; α-Tocopherol, ≥95.5%; Retinol; Vitamin A (acetate), meets USP testing specifications