Merck
V-021
Supelco
(+)-γ-トコフェロール
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
別名:
(R,R,R)-γ-トコフェロール, 7,8-ジメチルトコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H48O2
CAS番号:
分子量:
416.68
Beilstein:
93072
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
clinical testing
フォーマット
single component solution
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2cc(O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C28H48O2/c1-20(2)11-8-12-21(3)13-9-14-22(4)15-10-17-28(7)18-16-25-19-26(29)23(5)24(6)27(25)30-28/h19-22,29H,8-18H2,1-7H3/t21-,22-,28-/m1/s1
InChI Key
QUEDXNHFTDJVIY-DQCZWYHMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
A lipid soluble form of Vitamin E, gamma-Tocopherol is important to human health as an antioxidant and food additive. Vitamin E deficiency, often the result of poor nutrition or low absorption of dietary fat, is monitored in patient serum samples by LC-MS/MS or HPLC.
アプリケーション
This Certified Spiking Solution® is suitable for use as a starting material in the preparation of linearity standards, calibrators, and controls in a variety of testing applications from diagnostic testing of Vitamin E deficiency by LC-MS/MS or HPLC to quality control testing of tocopherol-based dietary supplements or pharmaceutical preparations.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
Jan Code
V-021-CHK:
V-021-CC:
V-021-1ML:4548174008324
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Separation of δ-Tocopherol, analytical standard; Retinyl acetate; (+)-γ-Tocopherol; α-Tocopherol, ≥95.5%; Retinol; Vitamin A (acetate), meets USP testing specifications
Separation of (±)-α-Tocopherol, analytical standard; Menadione (K3), analytical standard; (+)-γ-Tocopherol, analytical standard; Cholecalciferol (D3), analytical standard