Merck
T3634
Sigma-Aldrich
(+)-α-トコフェロール
from vegetable oil, Type V, ~1000 IU/g
別名:
2,5,7,8-テトラメチル-2-(4′,8′,12′-トリメチルトリデシル)-6-クロマノール, 5,7,8-トリメチルトコール, D-α-トコフェロール, ビタミンE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H50O2
CAS番号:
分子量:
430.71
Beilstein:
4712525
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
eCl@ss:
34058016
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.79
由来生物
vegetable oil
タイプ
Type V
形状
viscous liquid
比活性
~1000 IU/g
clear yellow to red
屈折率
n20/D 1.505 (lit.)
bp
200-220 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3/t21-,22-,29-/m1/s1
InChI Key
GVJHHUAWPYXKBD-IEOSBIPESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
α-トコフェロールは、 酵素γ-トコフェロールメチルトランスフェラーゼによってγ-トコフェロールから合成されます。α-トコフェロールはヒト血漿中のビタミンEの主要形態です。α-トコフェロールはヒマワリ油に含まれます。
アプリケーション
(+)-α-トコフェロールの用途:
  • スギの幼魚用の栄養補助食品
  • ラットにおけるビスフェノールA誘導性酸化ストレスに対する(+)-α-トコフェロールの保護作用の評価
  • そのエストロゲン介在性乳癌のラットにおける化学防御の有効性の試験
生物化学的/生理学的作用
α-トコフェロールはSynechocystis(シネコシスティス)種菌株PCC6803の光合成に必須です。α-トコフェロールの補充によって脂質過酸化および血小板凝集が減少します。α-トコフェロールはタンパク質キナーゼCを阻害し、遺伝子調節で重要な役割を果たすことができます。
トコフェロール(TCP)(ビタミンE)は、クロマノール環のフェノール部分のメチル化度が異なる一連の(α、β、γ、δ)キラル有機分子です。トコフェロールは、細胞膜を酸化的損傷から保護する脂溶性抗酸化剤です。α-トコフェロールは、ホモサピエンスによって優先的に吸収されるトコフェロールの形です。トコフェロールの様々なアイソフォームと類似体は、in vivoで対立する異なる調節活性を示します。
包装
アルゴン下でアンプルに密封
その他情報
構造(α、β、γ、δ)異性体の混合物です。
品質
約670 mg/gのD-α-トコフェロール。非α異性体の含有量は通常5~35 mg /gです
注意
空気酸化しやすい性質があります。
物性
この製品はクロロホルムまたはエタノールと混和性です。α-トコフェロールは実質的に水に不溶ですが、エーテル、アセトンおよび植物油とは混和します。 α-トコフェロールはアルカリ条件に対して不安定です。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
T3634-100G:
T3634-VAR:
T3634-25G:
T3634-10G:
T3634-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Taro Sakamoto et al.
Journal of clinical biochemistry and nutrition, 66(2), 116-123 (2020-04-02)
Glutathione peroxidase 4 (GPx4) is a unique antioxidant enzyme that directly reduces the phospholipid hydroperoxides (PLOOH) generated in biomembranes using glutathione as the reductant. We have previously reported that the Caenorhabditis elegans gpx-quad mutant, which lacks all homologous genes of
Influence of alpha-tocopherol and alpha-lipoic acid on bisphenol-A-induced oxidative damage in liver and ovarian tissue of rats
Avci B, et al.
Toxicology and Industrial Health, 32(8), 1381-1390 (2016)
Differential gene regulation and tumor-inhibitory activities of alpha-, delta-, and gamma-tocopherols in estrogen-mediated mammary carcinogenesis
Gupta S, et al.
Cancer Prevention Research (Philadelphia, Pa.), 10(12), 694-703 (2017)
Blood alpha-tocopherol, gamma-tocopherol levels and risk of prostate cancer: a meta-analysis of prospective studies
Cui R, et al.
Testing, 9(3), e93044-e93044 (2014)
The role of alpha-tocopherol in preventing disease: from epidemiology to molecular events
Azzi A, et al.
Molecular Aspects of Medicine, 24(6), 325-336 (2003)
資料
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.