Merck
57668
Sigma-Aldrich
D-α-トコフェロールポリエチレングリコール1000コハク酸
BioXtra, water soluble vitamin E conjugate
別名:
D-α-トコフェロールポリエチレングリコールコハク酸, TPGS, ビタミンE ポリエチレングリコールコハク酸, ビタミンE-TPGS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
eCl@ss:
34058007
NACRES:
NA.79
由来生物
synthetic
品質水準
製品種目
BioXtra
形状
powder, crystals or chunks
組成
α-tocopherol, ≥25%
濃度
≥25% (ALPHA TOCOPHEROL)
white to light brown
mp
>36 °C
溶解性
H2O: 1 g/10 mL, clear to faintly turbid, colorless to faintly yellow
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1=C(C(=C(C2=C1OC(CC2)(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)C)OC(=O)CCC(=O)OCCO)C
InChI
1S/C35H58O6/c1-24(2)12-9-13-25(3)14-10-15-26(4)16-11-20-35(8)21-19-30-29(7)33(27(5)28(6)34(30)41-35)40-32(38)18-17-31(37)39-23-22-36/h24-26,36H,9-23H2,1-8H3
InChI Key
AOBORMOPSGHCAX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トコフェルソランは、ビタミンE-TPGSとも呼ばれ、非イオン性界面活性剤であり、一般にビタミンEとして知られるα-トコフェロールの合成ポリエチレングリコール誘導体です。この水溶性両親媒性製剤は、コハク酸リンカーを介して結合したd-α-トコフェロールコハク酸塩とポリエチレングリコール(PEG)1000から成ります。両親媒性の性質を持つためミセルを形成でき、胆汁酸塩が存在しない場合でも腸細胞への取り込みを促進します。加水分解されると、脂溶性のd-α-トコフェロールが放出されます。トコフェルソランは、自由投与と比較して、d-α-トコフェロールの吸収を大幅に改善します。
さらに、トコフェルソランは、無細胞アッセイにおいてP糖タンパク質(P-gpまたはMDR1)基質によって誘導されるATPase活性の阻害剤として作用します。がん細胞の移動と浸潤に重要な酵素であるウロキナーゼ型プラスミノーゲン活性化因子に結合することにより、耐性K562細胞に対する有効性があることが実証されています。また、トコフェルソランは、がん細胞発生において重要な役割を担うチロシンキナーゼを阻害するため、メタボロミクスや生化学研究に利用できる可能性があります。水不溶性薬剤やその他の脂溶性ビタミンの吸収を高める能力があるため、製剤や薬物送達の研究において有望な化合物となっています。
アプリケーション
D-α-トコフェロールポリエチレングリコール1000コハク酸塩は、乳化剤として、ダブルエマルション(w1/o/w2)およびナノ沈殿法による、合成DNAキャリアとしてのポリ(乳酸-コ-グリコール酸)(PLGA)粒子の調製に使用されています。
D-α-トコフェロールポリエチレングリコール1000は、細胞生物学、メタボロミクス、生化学、ドラッグデリバリー研究に利用できる多用途の化合物です。
生物化学的/生理学的作用
ビタミンE TPGSとしても知られるD-α-トコフェロールポリエチレングリコール1000コハク酸(TPGS)は、小児のビタミンE欠乏症の治療薬であり、慢性的な小児期の胆汁うっ滞時に投与されます。TPGSは、抗アポトーシスタンパク質の発現を減弱させることにより、MCF-7細胞内および乳がん細胞内で抗腫瘍活性を発揮します。TPGSは、DNA標識用のポリ(乳酸-コ-グリコール酸)(PLGA)粒子の調製における乳化剤としての用途があり、均一サイズ、高いカプセル封入効率の粒子をもたらし、親水性を高め、粒子の凝集を防止します。
トコフェロール(TCP)(ビタミンE)は、クロマノール環のフェノール部分のメチル化度が異なる一連(α、α、α、α)のキラル有機分子です。トコフェロールは、細胞膜を酸化的損傷から保護する脂溶性抗酸化物質です。αα-トコフェロールは人類が優先的に吸収するトコフェロールの一形態です。
トコフェロールポリエチレングリコール1000コハク酸塩(TPGS)は、生分解性ポリマーや抗酸化界面活性剤の作成に使用できます。
TPGSは、抗アポトーシスタンパク質を下方制御することにより、MCF-7および乳がん細胞において抗腫瘍活性を発揮します。
TPGSは、DNA標識用のポリ(乳酸-コ-グリコール酸)(PLGA)粒子の調製における乳化剤としての用途があり、均一サイズ、高いカプセル封入効率の粒子をもたらし、親水性を高め、粒子の凝集を防止します。
特徴および利点
  • メタボロミクスおよび生化学研究に使用可能
  • 複数の研究用途に適した高品質の化合物
その他情報
メルクの一連のバイオケミカル製品に関する追加情報につきましては、こちらのフォームに記入してください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
>392.0 °F
引火点(℃)
> 200 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
57668-VAR:
57668-BULK:
57668-25G:
57668-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Heni Rachmawati et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 102(1), 204-214 (2012-10-11)
Curcumin, a naturally occuring polyphenolic phytoconstituent, is isolated from the rhizomes of Curcuma longa Linn. (Zingiberaceae). It is water insoluble under acidic or neutral conditions but dissolves in alkaline environment. In neutral or alkaline conditions, curcumin is highly unstable undergoing
Yu Mi et al.
International journal of pharmaceutics, 438(1-2), 98-106 (2012-09-08)
Double emulsion has been used most often in formulation of hydrophilic drugs by nanoparticles of biodegradable polymers, which has disadvantages such as low drug loading and low drug encapsulation efficiency due to the drug loss in the process. The drug
Chandrasekharan Prashant et al.
Biomaterials, 31(21), 5588-5597 (2010-05-04)
We developed a strategy to formulate supraparamagnetic iron oxides (SPIOs) in nanoparticles (NPs) of biodegradable copolymer made up of poly(lactic acid) (PLA) and d-alpha-tocopherol polyethylene glycol 1000 succinate (TPGS) for medical imaging by magnetic resonance imaging (MRI) of high contrast
Fady Ibrahim et al.
Drug development and industrial pharmacy, 39(9), 1277-1283 (2012-09-20)
The objective of this study was to assess the pharmacokinetics and tissue distribution of amphotericin B (AmB) in rats following oral administration of three lipid-based formulations (iCo-009, iCo-010 and iCo-011). The lipid-based formulations were administered to rats at a dose
Synthesis, characterization, and in-vitro antitumor activity of the polyethylene glycol (350 and 1000) succinate derivatives of the tocopherol and tocotrienol isomers of Vitamin E
Abu-Fayyad A and Nazzal S
International Journal of Pharmaceutics, 519(1-2), 145-156 (2017)