Merck
L2602
Sigma-Aldrich
リナロール
97%
別名:
(±)-3,7-ジメチル-1,6-オクタジエン-3-オール, (±)-3,7-ジメチル-3-ヒドロキシ-1,6-オクタジエン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)(OH)CH=CH2
CAS番号:
分子量:
154.25
Beilstein:
1721488
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.17 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.462 (lit.)
bp
194-197 °C/720 mmHg (lit.)
密度
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C\C(C)=C\CCC(C)(O)C=C
InChI
1S/C10H18O/c1-5-10(4,11)8-6-7-9(2)3/h5,7,11H,1,6,8H2,2-4H3
InChI Key
CDOSHBSSFJOMGT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
リナロールは、アゲラシンE類縁体およびビタミンE誘導体の全合成の、出発原料として一般的に使用されています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
171.0 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
77.2 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
L2602-100G:
L2602-5G:
L2602-VAR:
L2602-BULK:
L2602-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A convenient access to (all-rac)-α-tocopherol acetate from linalool and dihydromyrcene
Gembus V, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 82(7), 829-842 (2009)
Synthesis and antimycobacterial activity of agelasine E and analogs.
Bakkestuen AK, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 3(6), 1025-1033 (2005)
Ali M Al Hazmi et al.
Organic letters, 16(19), 5104-5107 (2014-09-17)
The permanganate-mediated oxidative cyclization of a series of 2-methylenehept-5-eneoates bearing different chiral auxiliaries was investigated, leading to the discovery of trans-2-tritylcyclohexanol (TTC) as a highly effective chiral controller for the formation of the 2,5-substituted THF diol product with high diastereoselectivity
A toxicologic and dermatologic assessment of linalool and related esters when used as fragrance ingredients.
D Bickers et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 41(7), 919-942 (2003-06-14)
Meixia Huo et al.
The Journal of surgical research, 180(1), e47-e54 (2012-12-12)
Inflammation, characterized by redness, swelling, pain and a sensation of heat, is one of the body's self-defense systems. Although the inflammation response has an important role in host survival, it also leads to chronic inflammatory diseases. Linalool is a natural