Merck
00350190
リナロール
primary reference standard
別名:
(±)-3,7-ジメチル-1,6-オクタジエン-3-オール, (±)-3,7-ジメチル-3-ヒドロキシ-1,6-オクタジエン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)(OH)CH=CH2
CAS番号:
分子量:
154.25
Beilstein:
1721488
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
蒸気圧
0.17 mmHg ( 25 °C)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
HWI
屈折率
n20/D 1.462 (lit.)
bp
194-197 °C/720 mmHg (lit.)
密度
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
C\C(C)=C\CCC(C)(O)C=C
InChI
1S/C10H18O/c1-5-10(4,11)8-6-7-9(2)3/h5,7,11H,1,6,8H2,2-4H3
InChI Key
CDOSHBSSFJOMGT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
アプリケーション
Reference Standard in the analysis of herbal medicinal products
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: cinnamomum salvia thymus
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
171.0 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
77.2 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
00350190-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
酢酸リナリル analytical standard
Supelco
49599
酢酸リナリル
ミルセン analytical standard
Supelco
64643
ミルセン
α-ピネン primary reference standard
00040590
α-ピネン
(R)-(+)-リモネン primary reference standard
00590590
(R)-(+)-リモネン
資料
-Cymene; Linalool; Menthol; α-Terpineol; Menthyl acetate
プロトコル
-(+)-Limonene, purum, ≥98.0% (sum of enantiomers, GC); Geranyl tiglate; α-Terpineol, natural, ≥96%, FCC, FG; Geranyl formate; α-Pinene
-Pinocarveol; Menthol; (+)-Terpinen-4-ol; α-Terpineol; (±)-α-Terpinyl acetate, predominantly α-isomer; Germacrene D
-Cymene; (−)-Menthone; α-Terpineol, natural, ≥96%, FCC, FG; Terpinolene; β-Bourbonene; 1-Octen-3-ol; β-Caryophyllene; Linalool; α-Terpinene; (−)-Menthol
-Cymene; (−)-Menthone; α-Terpineol, natural, ≥96%, FCC, FG; Terpinolene; β-Bourbonene; 1-Octen-3-ol; β-Caryophyllene; Linalool; α-Terpinene; (−)-Menthol
すべて表示