Merck
64643
Supelco
ミルセン
analytical standard
別名:
β-ミルセン, 7-メチル-3-メチレン-1,6-オクタジエン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=CHC(=CH2)CH2CH2CH=C(CH3)2
CAS番号:
分子量:
136.23
Beilstein:
1719990
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
4.7 (vs air)
蒸気圧
~7 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥90.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.469 (lit.)
bp
167 °C (lit.)
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
C\C(C)=C/CCC(=C)C=C
InChI
1S/C10H16/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5,7H,1,4,6,8H2,2-3H3
InChI Key
UAHWPYUMFXYFJY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ミルセンは、ワイルドタイム、レモングラス、マンゴー、カルダモン、カンナビスなどのさまざまな植物に含まれる天然の揮発性モノテルペンです。さまざまな食品や飲料の香料(食品添加物)として使われるほか、パーソナルケア製品や家庭用品の香料としても広く使用されています。
アプリケーション
この分析 標準品は、以下の用途にも使用できます:
  • ガスクロマトグラフィー/水素炎イオン化検出(GC-FID)による後続の分析のための、溶媒を使用しない2つのサンプル処理法(スターバー抽出(SBSE)および固相微量抽出(SPME))を用いた市販のビールサンプルに含まれる4つの風味化合物— 酢酸イソアミル、 ヘキサン酸エチル、 ベンズアルデヒド、 ミルセンの測定
  • エチルセルロースで修飾された水晶振動子マイクロバランス(QCM)センサーを用いた、 ミルセンの検出と定量のための 新鮮なマノサンプルの分析
  • 単一抽出法とガスクロマトグラフ/水素炎イオン化検出器(GC-FID)による、 野生および栽培ウイキョウサンプルに見られる 揮発性物質と脂肪酸の複数残留分析
  • ガスクロマトグラフィー質量分析(GC-MS)による 電子イオン化(EI)モードでのサンプル処理と分析のための、同時蒸留抽出(SDE)法を用いた 柑橘属植物種3種に広く存在する 揮発性芳香化合物の同定と定量
  • ステロールとテルペノイド(モノ-、セスキ-、トリ-)にガスクロマトグラフィー質量分析(GC-MS)、 フラボノイドに高速液体クロマトグラフィー(HPLC)とUV、質量分析(MS)検出を用いた、 アサ属21種に属する82の植物から採取した さまざまな植物部位の 二次代謝産物プロファイリング
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: thymus
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
111.2 °F - closed cup
引火点(℃)
44 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
64643-BULK-F:
64643-100MG-F:
64643-VAR-F:
64643-500MG-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
α-テルピネン analytical standard
Supelco
95652
α-テルピネン
γ-テルピネン analytical standard
Supelco
86476
γ-テルピネン
α-ピネン primary reference standard
00040590
α-ピネン
α-ピネン 98%
Sigma-Aldrich
147524
α-ピネン
In vitro inhibition of CYP2B1 monooxygenase by ?-myrcene and other monoterpenoid compounds
De-Oliveira X.A.CA, et al.
Toxicology Letters, 92(1), 39-46 (1997)
A Rivoal et al.
Chemosphere, 78(8), 942-949 (2010-01-23)
The large amount of volatile organic compound (VOC) emitted by vegetation modifies air quality contributing to both tropospheric ozone and secondary organic aerosol production. A better understanding of the factors controlling VOC emissions by vegetation is mandatory in order to
Flavia Bonamin et al.
Chemico-biological interactions, 212, 11-19 (2014-02-01)
The monoterpene β-myrcene has been widely used in cosmetics, food and beverages, and it is normally found in essential oil from citrus fruit. The aim of this study was to investigate the anti-ulcer effects of β-myrcene on experimental models of
Ulrich Krings et al.
Applied microbiology and biotechnology, 78(3), 533-541 (2008-01-16)
The conversion of beta-myrcene to the furanoid flavour compound perillene by Pleurotus ostreatus was investigated using trideutero beta-myrcene, trideutero alpha-(Z)-acaridiol and non-labeled 1,2- and 3,10-epoxy-beta-myrcene, alpha,alpha-acarilactol, and perillene as substrates. Myrcene diols were formed from the cleavage of myrcene epoxides
Mark L Thompson et al.
Applied microbiology and biotechnology, 85(3), 721-730 (2009-08-27)
The biocatalytic generation of high-value chemicals from abundant, cheap and renewable feedstocks is an area of great contemporary interest. A strain of Rhodococcus erythropolis designated MLT1 was isolated by selective enrichment from the soil surrounding hop plants, using the abundant
資料
-Cymene; Linalool; Menthol; α-Terpineol; Menthyl acetate
プロトコル
-Pinocarveol; Menthol; (+)-Terpinen-4-ol; α-Terpineol; (±)-α-Terpinyl acetate, predominantly α-isomer; Germacrene D
-Cymene; (−)-Menthone; α-Terpineol, natural, ≥96%, FCC, FG; Terpinolene; β-Bourbonene; 1-Octen-3-ol; β-Caryophyllene; Linalool; α-Terpinene; (−)-Menthol
-Cymene; (−)-Menthone; α-Terpineol, natural, ≥96%, FCC, FG; Terpinolene; β-Bourbonene; 1-Octen-3-ol; β-Caryophyllene; Linalool; α-Terpinene; (−)-Menthol
Cymene; 4,5,6,7-Tetrahydro-3,6-dimethylbenzofuran; Linalool; Menthol; Menthone; Menthyl acetate; Germacrene D; Bicyclogermacrene; Thymol
すべて表示