Merck
1366567
USP
リナロール
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(±)-3,7-ジメチル-1,6-オクタジエン-3-オール, (±)-3,7-ジメチル-3-ヒドロキシ-1,6-オクタジエン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)(OH)CH=CH2
CAS番号:
分子量:
154.25
Beilstein:
1721488
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
蒸気圧
0.17 mmHg ( 25 °C)
APIファミリー
linalool
包装
pkg of 0.3 mL
メーカー/製品名
USP
屈折率
n20/D 1.462 (lit.)
bp
194-197 °C/720 mmHg (lit.)
密度
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
C\C(C)=C\CCC(C)(O)C=C
InChI
1S/C10H18O/c1-5-10(4,11)8-6-7-9(2)3/h5,7,11H,1,6,8H2,2-4H3
InChI Key
CDOSHBSSFJOMGT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
アプリケーション
Linalool USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
171.0 °F
引火点(℃)
77.2 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1366567-0.3ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)