Merck
1335508
USP
イブプロフェン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
p-イソブチルヒドロアトロパ酸, ベンゼン酢酸, α-メチル-4-(イソブチル)フェニル酢酸, (±)-2-(4-イソブチルフェニル)プロパン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H18O2
CAS番号:
分子量:
206.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
ibuprofen
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(O)=O
InChI
1S/C13H18O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15)
InChI Key
HEFNNWSXXWATRW-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。SDSおよび製品情報リーフレット類を含め、本製品のサポートのために提供される全ての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。更なる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
アプリケーション
規定されたUSP公定書試験およびアッセイでの使用に適したイブプロフェンUSP標準品。
以下に示した米国薬局方(USP)モノグラフに従って、性能試験、アッセイ、確認試験、および不純物分析用の標準調製溶液、標準溶液、および標準原液の調製にも使用されます:
  • ジフェンヒドラミン塩酸塩およびイブプロフェンカプセル
  • イブプロフェンおよびプソイドエフェドリン塩酸塩錠
生物化学的/生理学的作用
シクロオキシゲナーゼ (COX) のインヒビターであり、COX-2よりもCOX-1に対して強く作用します。
アナリシスノート
これらの製品は試験および測定目的にのみ使用できます。ヒトや動物への投与を目的としていません。またいかなる病気の診断、処置、治療にも用いることはできません。  
その他情報
販売が制限されることがあります。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1335508-750MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Aleem Adatia et al.
The Journal of pharmacy and pharmacology, 64(5), 626-636 (2012-04-05)
We review the pharmacological properties and clinical evidence pertaining to the efficacy of ibuprofen as a first-line treatment in hip and knee osteoarthritis (OA). In the context of our previous paper's exploration of the aetiology and pathogenesis of OA as
Roy Rabbie et al.
The Cochrane database of systematic reviews, 4(4), CD008039-CD008039 (2013-05-02)
This is an updated version of the original review published in Issue 10, 2010 (Rabbie 2010). Migraine is a common, disabling condition and a burden for the individual, health services and society. Many sufferers do not seek professional help, relying
Yexuan Mao et al.
Talanta, 132, 894-901 (2014-12-06)
The fundamental studies for the binding events of protein and its partner are crucial in drug development. In this study, a novel technology named microscale thermophoresis (MST) was applied in the investigation of molecular interaction between an organic dye fluorescein
Sheena Derry et al.
The Cochrane database of systematic reviews, 10(10), CD007550-CD007550 (2013-10-24)
This review is an update of a previously published review in The Cochrane Database of Systematic Reviews Issue 3, 2009 on single dose oral dexibuprofen (S(+)-ibuprofen) for acute postoperative pain in adults.Dexibuprofen is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) licensed for
Roland Neumann et al.
Neonatology, 102(1), 9-15 (2012-03-15)
Pharmacological closure of patent ductus arteriosus (PDA) is commonly achieved by intravenous (IV) administration of ibuprofen or indomethacin. Occasionally, oral ibuprofen is used for PDA treatment although its efficacy and safety are unclear. To systematically review randomized and quasi-randomized trials