Merck
I0020000
イブプロフェン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
α-メチル-4-(イソブチル)フェニル酢酸, (±)-2-(4-イソブチルフェニル)プロパン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H18O2
CAS番号:
分子量:
206.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
ibuprofen
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(O)=O
InChI
1S/C13H18O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15)
InChI Key
HEFNNWSXXWATRW-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Ibuprofen EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
シクロオキシゲナーゼ (COX) のインヒビターであり、COX-2よりもCOX-1に対して強く作用します。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
I0020000-1EA:
I0020000-250MG:
I0020000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
R O Day et al.
Clinical pharmacology and therapeutics, 43(5), 480-487 (1988-05-01)
The simultaneous disposition of the enantiomers of ibuprofen in synovial fluid and plasma was studied in eight patients with arthritis. Concentrations of the active S-enantiomer in synovial fluid exceeded those of the R-enantiomer at all times in all patients with
Bart Van Overmeire et al.
Lancet (London, England), 364(9449), 1945-1949 (2004-11-30)
Ibuprofen is used for treatment and prevention of patent ductus arteriosus in low-birthweight infants. Its effects on regional circulations differ from those of indometacin. Because prophylactic indometacin reduces the frequency of severe intraventricular haemorrhage and patent ductus arteriosus, we aimed
J B Whitlam et al.
Clinical pharmacology and therapeutics, 29(4), 487-492 (1981-04-01)
Free and total ibuprofen levels in serum and synovial fluid (SF) were determined in one male and 14 female arthritic patients (mean age 56 yr, range 19 to 77) after 400 mg three times daily for 2 days. Free drug
Sheena Derry et al.
The Cochrane database of systematic reviews, 10(10), CD007550-CD007550 (2013-10-24)
This review is an update of a previously published review in The Cochrane Database of Systematic Reviews Issue 3, 2009 on single dose oral dexibuprofen (S(+)-ibuprofen) for acute postoperative pain in adults.Dexibuprofen is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) licensed for
Carl Llor et al.
BMJ (Clinical research ed.), 347, f5762-f5762 (2013-10-08)
To evaluate the efficacy of oral anti-inflammatory or antibiotic treatment compared with placebo in the resolution of cough in patients with uncomplicated acute bronchitis and discoloured sputum. Multicentre, parallel, single blinded placebo controlled, randomised clinical trial. Nine primary care centres