アッセイ
≥98% (HPLC)
品質水準
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
色
white to off-white
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(O)=O
InChI
1S/C13H18O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15)
InChI Key
HEFNNWSXXWATRW-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
おすすめ製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
I110-5G:
I110-VAR:
I110-1G:
I110-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Separation of Maleic acid; Acetaminophen; Caffeine; Naproxen; Ibuprofen
Separation of Maleic acid; Acetaminophen; Caffeine; Naproxen; Ibuprofen
Chromatograms
application for HPLCsuitable for GCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)