Merck
I1892
Supelco
イブプロフェン ナトリウム塩
≥98% (GC)
別名:
α-メチル-4-(イソブチル)フェニル酢酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C13H17O2Na
CAS番号:
分子量:
228.26
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98% (GC)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
溶解性
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[Na+].CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C([O-])=O
InChI
1S/C13H18O2.Na/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15;/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15);/q;+1/p-1
InChI Key
PTTPUWGBPLLBKW-UHFFFAOYSA-M
遺伝子情報
詳細
イブプロフェンは、非ステロイド系抗炎症薬クラスに属し、軽度から中等度の疼痛およびいくつかの形態の関節炎の治療に広く使用されています。
アプリケーション
イブプロフェンナトリウム塩は、イブプロフェンと生体適合性ハイドロタルサイト化合物との間のイオン交換反応を介したインターカレーションメカニズムを研究するモデル薬物として使用できます。
イブプロフェンナトリウム塩は、廃水中の分析物を高速液体クロマトグラフィー(HPLC)で特性評価する際の分析標準物質として使用できます。
適切な計測手法に関するさらに詳しい情報につきましては、本製品の試験成績書をご参照ください。さらにサポートが必要な場合は、テクニカルサービスまでお問い合わせください。
生物化学的/生理学的作用
シクロオキシゲナ-ゼ(COX)のインヒビタ-であり、COX-2よりもCOX-1に対して強く作用します。
おすすめ製品
NMRについては、メルクのオンラインプラットフォームChemisTwin®で入手可能な本製品のデジタル標準物質をご覧ください。このデジタル版をChemisTwin®で使用すれば、お客様のサンプルとの同一性確認と化合物定量化(デジタル外部標準による)を行うことができます。この物質のNMRスペクトルの確認と、お客様のサンプルとのオンライン比較は、マウスを数回クリックするだけで行えます。詳細はこちらをご覧いただき、無料トライアルを開始してください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
I1892-VAR:
I1892-100G:
I1892-BULK:
I1892-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
David J Pérez et al.
European journal of pharmacology, 814, 18-27 (2017-08-02)
There are many chronic diseases related with inflammation. The chronic inflammation can produce other problems as cancer. Therefore, it is necessary to design drugs with better anti-inflammatory activity than those in the clinic. Likewise, these could be used in chronic
Mixed supramolecular hemimicelles aggregates and magnetic carrier technology for solid phase extraction of ibuprofen in environmental samples prior to its HPLC-UV determination
Beiraghi A, et al.
Chemical Engineering Science, 108(3), 103-110 (2014)
Intercalation compounds of hydrotalcite-like anionic clays with antiinflammatory agents?I. Intercalation and in vitro release of ibuprofen
Ambrogi V, et al.
International Journal of Pharma Research & Review, 220, 23-32 (2001)
Emanuele Mauri et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 146, 143-149 (2019-11-15)
Ibuprofen (IBU) is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) commonly used in the treatment of pain, fever and inflammation. However, the administration of IBU in its free carboxylic acid form is strongly dependent on its limited solubility in aqueous solution. This
Fareeha Batool et al.
Materials (Basel, Switzerland), 11(4) (2018-04-13)
Ibuprofen (IBU) has been shown to improve periodontal treatment outcomes. The aim of this study was to develop a new anti-inflammatory scaffold by functionalizing an electrospun nanofibrous poly-ε-caprolactone membrane with IBU (IBU-PCL) and to evaluate its impact on periodontal inflammation