Merck
M1275
Sigma-Aldrich
ナプロキセン ナトリウム
98.0-102.0%
別名:
(S)-6-メトキシ-α-メチル-2-ナフタレン酢酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H13NaO3
CAS番号:
分子量:
252.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
synthetic (organic)
アッセイ
98.0-102.0%
フォーム
powder
溶解性
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
オーガナイザー
Bayer
SMILES記法
[Na+].COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C([O-])=O
InChI
1S/C14H14O3.Na/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10;/h3-9H,1-2H3,(H,15,16);/q;+1/p-1/t9-;/m0./s1
InChI Key
CDBRNDSHEYLDJV-FVGYRXGTSA-M
詳細
ナプロキセンは非ステロイド系抗炎症薬(NSAID)のフェニル酢酸クラスに属します。
アプリケーション
ナプロキセンナトリウムは、生体分子とウシおよびヒト血清アルブミンとの相互作用の熱力学を評価するために使用されています。また、侵害性膝関節回転に対する脊髄後角ニューロンの反応低減における有効性を評価するために使用されています。
生物化学的/生理学的作用
シクロオキシゲナーゼ(プロスタグランジHシンセターゼ1および2)インヒビターです。
ナプロキセンは血清アルブミンと選択的に結合します。ナプロキセンのS-エナンチオマーの抗炎症活性は、R-アイソマーの28倍です。R-アイソマーは肝毒素であり、消化管障害を引き起こすことが明らかになっています。
特徴および利点
本化合物は、Bayerにより開発されました。製薬会社が開発したその他の化合物と承認医薬品/医薬品候補のリストをご覧になるには、こちらをクリックしてください
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1A
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M1275-25G:
M1275-50G:
M1275-BULK:
M1275-VAR:
M1275-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Binding thermodynamics of Diclofenac and Naproxen with human and bovine serum albumins: A calorimetric and spectroscopic study
Bou-Abdallah F, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 103, 299-309 (2016)
Margarita Valero et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 26(13), 10561-10571 (2010-05-15)
The associative structures between F127 Pluronic micelles and four drugs, namely, lidocaine (LD), pentobarbital sodium salt (PB), sodium naproxen (NP), and sodium salicylate (SAL), were studied by small-angle neutron scattering (SANS). Different outcomes for the micellar aggregates are observed, which
Arın Gül Dal et al.
Journal of analytical methods in chemistry, 2014, 352698-352698 (2014-10-09)
Simple and rapid capillary zone electrophoretic method was developed and validated in this study for the determination of piroxicam in tablets. The separation of piroxicam was conducted in a fused-silica capillary by using 10 mM borate buffer (pH 9.0) containing 10%
Matteo Morotti et al.
European journal of obstetrics, gynecology, and reproductive biology, 179, 63-68 (2014-06-27)
Evaluate patient satisfaction at 6-month treatment in women with symptomatic rectovaginal endometriosis and migraine without aura with (progestogen-only contraceptive pill, POP versus sequential combined oral contraceptives, COC) STUDY DESIGN: A patient preference trial including 144 women (82 in the group
Jason A Miranda et al.
PloS one, 9(8), e106108-e106108 (2014-08-27)
Sensory processing in the spinal cord during disease states can reveal mechanisms for novel treatments, yet very little is known about pain processing at this level in the most commonly used animal models of articular pain. Here we report a