certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 435
traceable to Ph. Eur. N0250000
traceable to USP 1457301
APIファミリー
naproxen
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
152-154 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)/t9-/m0/s1
InChI Key
CMWTZPSULFXXJA-VIFPVBQESA-N
遺伝子情報
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Naproxen belongs to the class of arylacetic acids and is used as a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID). It is useful for the management of pain, inflammation and stiffness. It is also used in the treatment of rheumatoid arthritis and other painful musculoskeletal disorders.
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
PHR1040-500MG-BULK:
36405-500MG:
PHR1040-500MG-PW:
PHR1040-500MG:
36405-500MG-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Separation of Maleic acid; Acetaminophen; Caffeine; Naproxen; Ibuprofen
Separation of Maleic acid; Acetaminophen; Caffeine; Naproxen; Ibuprofen