Merck
1457312
USP
Naproxen Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
6-Methoxy-2-naphthoic acid, 6-Methoxy-2-naphthalenecarboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC10H6CO2H
CAS番号:
分子量:
202.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
naproxen
メーカー/製品名
USP
mp
201-206 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
COc1ccc2cc(ccc2c1)C(O)=O
InChI
1S/C12H10O3/c1-15-11-5-4-8-6-10(12(13)14)3-2-9(8)7-11/h2-7H,1H3,(H,13,14)
InChI Key
YZBILXXOZFORFE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Naproxen Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Naproxen Sodium Tablets
  • Naproxen Tablets
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Used for preparation of arylamide inhibitors (HIV-1 integrase)
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1457312-20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)