Merck
07547
Supelco
6-Methoxy-2-naphthoic acid
pharmaceutical impurity standard
別名:
Naproxen impurity O (PhEur), 6-Methoxy-2-naphthalenecarboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC10H6CO2H
CAS番号:
分子量:
202.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
品質水準
APIファミリー
naproxen
アッセイ
≥96.5% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
不純物
≤0.5% water
mp
201-206 °C (lit.)
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
COc1ccc2cc(ccc2c1)C(O)=O
InChI
1S/C12H10O3/c1-15-11-5-4-8-6-10(12(13)14)3-2-9(8)7-11/h2-7H,1H3,(H,13,14)
InChI Key
YZBILXXOZFORFE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Used for preparation of arylamide inhibitors (HIV-1 integrase)
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
07547-50MG:
07547-VAR:
07547-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート