Merck
07506
Supelco
(S)-Naproxen ethyl ester
pharmaceutical impurity standard
別名:
Naproxen impurity F (PhEur), (2S)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid ethyl ester, Ethyl (αS)-6-methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetate, Ethyl (2S)-2-(6-methoxy-2-naphthyl)propionate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H18O3
CAS番号:
分子量:
258.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
品質水準
APIファミリー
naproxen
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
光学活性
[α]/D 48±4°, c = 0.1 in chloroform
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
不純物
≤0.5% water
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@H](C(OCC)=O)C1=CC2=CC=C(OC)C=C2C=C1
InChI
1S/C16H18O3/c1-4-19-16(17)11(2)12-5-6-14-10-15(18-3)8-7-13(14)9-12/h5-11H,4H2,1-3H3/t11-/m0/s1
InChI Key
URNAYRDBUUZOIU-NSHDSACASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)