Merck
80822
Supelco
(S)-Naproxen methyl ester
pharmaceutical impurity standard
別名:
Naproxen Impurity E (PhEur), (2S)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid methyl ester, Methyl (αS)-6-methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetate, Methyl (2S)-2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H16O3
CAS番号:
分子量:
244.29
Beilstein:
4352971
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
品質水準
APIファミリー
naproxen
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
光学活性
[α]/D 72.0 to 84.0°, c = 0.1 in chloroform
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
不純物
≤0.5% water
mp
87 °C
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@H](C(OC)=O)C1=CC2=CC=C(OC)C=C2C=C1
InChI
1S/C15H16O3/c1-10(15(16)18-3)11-4-5-13-9-14(17-2)7-6-12(13)8-11/h4-10H,1-3H3/t10-/m0/s1
InChI Key
ZFYFBPCRUQZGJE-JTQLQIEISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
(S)-Naproxen methyl ester is an ester of the non-steroidal, anti-inflammatory drug, (S)-naproxen
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
80822-50MG:
80822-BULK:
80822-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 77(1-4) (2004)
Enantioselective hydrolysis of racemic naproxen methyl ester by two-step acetone-treated Candida rugosa lipase.
Lee GE, et al.
Process Biochemistry (Oxford, United Kingdom), 37(3), 293-298 (2001)
Sammy Ferri-Borgogno et al.
Cancers, 12(9) (2020-09-25)
Background & Aims: ARID1A is postulated to be a tumor suppressor gene owing to loss-of-function mutations in human pancreatic ductal adenocarcinomas (PDAC). However, its role in pancreatic pathogenesis is not clear despite recent studies using genetically engineered mouse (GEM) models.