PHR2528
Naproxen Impurity F
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
(S)-Naproxen ethyl ester, (2S)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid ethyl ester, Ethyl (αS)-6-methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetate, Ethyl (2S)-2-(6-methoxy-2-naphthyl)propionate
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
APIファミリー
naproxen
フォーム
solid
包装
pkg of 100 mg
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
2-30°C
SMILES記法
C[C@H](C(OCC)=O)C1=CC2=CC=C(OC)C=C2C=C1
InChI
1S/C16H18O3/c1-4-19-16(17)11(2)12-5-6-14-10-15(18-3)8-7-13(14)9-12/h5-11H,4H2,1-3H3/t11-/m0/s1
InChI Key
URNAYRDBUUZOIU-NSHDSACASA-N
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2528-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)