グレード
ACS reagent
品質水準
認証
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
蒸気密度
5.18 (vs air)
アッセイ
≥99.5%
フォーム
crystalline powder
crystals
光学活性
[α]20/D +12.4°, c = 20 in H2O
光学純度
ee: 99% (GLC)
自己発火温度
797 °F
不純物
≤0.002% S compounds
≤0.005% insolubles
強熱残分
≤0.02%
mp
170-172 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
oxalate (C2O42-): passes test
phosphate (PO43-): ≤0.001%
微量陽イオン
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
官能基
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES記法
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
InChI Key
FEWJPZIEWOKRBE-JCYAYHJZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
302.0 °F - closed cup
引火点(℃)
150 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
251380-1G:
251380-2.5KG:
251380-500G:
251380-BULK:
251380-100G:
251380-VAR:
251380-1KG:
251380-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック