PHR1527
デキサメサゾン 21-酢酸
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
9α-フルオロ-16α-メチル-11β,17α,21-トリヒドロキシ-1,4-プレグナジエン-3,20-ジオン-21-酢酸, 9α-フルオロ-16α-メチルプレドニゾロン-21-酢酸, プレドニゾロン F酢酸
About This Item
おすすめの製品
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
認証
BP
EP
USP
traceable to Ph. Eur. D0710000
traceable to USP 1176506
蒸気圧
<0.0000001 kPa ( 25 °C)
APIファミリー
dexamethasone
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
保管条件
protect from light (20 mm aluminium crimp seal for unused portion)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
色
white
mp
460.4-464 °F (238—240°C)
溶解性
acetone: freely soluble
dichloromethane: slightly soluble
methanol: freely soluble
water: practically insoluble
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
輸送温度
ambient
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1(F)[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])C[C@@H](C)[C@]4(O)C(=O)COC(C)=O
InChI
1S/C24H31FO6/c1-13-9-18-17-6-5-15-10-16(27)7-8-21(15,3)23(17,25)19(28)11-22(18,4)24(13,30)20(29)12-31-14(2)26/h7-8,10,13,17-19,28,30H,5-6,9,11-12H2,1-4H3/t13-,17+,18+,19+,21+,22+,23+,24+/m1/s1
InChI Key
AKUJBENLRBOFTD-RPRRAYFGSA-N
遺伝子情報
human ... NR3C1(2908)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Dexamethasone Acetate is a steroid used for the treatment of various diseases because of its anti-inflammatory and inmunosuppresor effects. It is a common component of ointments, creams, lotions, aerosols and microemulsions.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1527-1G:
PHR1527-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック