Merck
D0700000
デキサメタゾン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(11β,16α)-9-フルオロ-11,17,21-トリヒドロキシ-16-メチルプレグナ-1,4-ジエン-3,20-ジオン, 9α-フルオロ-16α-メチル-11β,17α,21-トリヒドロキシ-1,4-プレグナジエン-3,20-ジオン, 9α-フルオロ-16α-メチルプレドニゾロン, プレドニゾロンF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H29FO5
CAS番号:
分子量:
392.46
Beilstein:
2066651
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
由来生物
synthetic
グレード
pharmaceutical primary standard
認証
EP
APIファミリー
dexamethasone
包装
pkg of 50 mg
メーカー/製品名
EDQM
保管条件
protect from light
mp
262-264 °C (lit.)
溶解性
water: <0.1 g/L
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
InChI
1S/C22H29FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1
InChI Key
UREBDLICKHMUKA-CXSFZGCWSA-N
遺伝子情報
human ... NR3C1(2908)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Dexamethasone EP reference standard may be used as a pharmaceutical primary standard for the determination of the analyte in pharmaceutical formulations, and biological samples by various analytical techniques.
生物化学的/生理学的作用
グルココルチコイド・抗炎症剤。T細胞の生存、成長、分化を調節します。一酸化窒素合成酵素の誘導を阻害します。
グルココルチコイド抗炎症薬です。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
D0700000-60MG:
D0700000-1EA:
D0700000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Dexamethasone
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 4961-4963 (2021)
Spectrophotometric resolution of ternary mixtures of Dexamethasone, Polymyxin B and Trimethoprim in synthetic and pharmaceutical formulations
Gallego JML and Arroyo JP
Analytica Chimica Acta, 437(2), 247-257 (2001)
Determination of prednisolone, dexamethasone and hydrocortisone in pharmaceutical formulations and biological fluid samples by voltammetric techniques using b-cyclodextrin modified carbon paste electrode
Balaji K, et al.
African Journal of Pharmacy and Pharmacology, 2(8), 157-166 (2008)
Erich Piovan et al.
Cancer cell, 24(6), 766-776 (2013-12-03)
Glucocorticoid resistance is a major driver of therapeutic failure in T cell acute lymphoblastic leukemia (T-ALL). Here, we identify the AKT1 kinase as a major negative regulator of the NR3C1 glucocorticoid receptor protein activity driving glucocorticoid resistance in T-ALL. Mechanistically
S Choi et al.
British journal of anaesthesia, 112(3), 427-439 (2014-01-15)
Brachial plexus nerve blocks (BPBs) have analgesic and opioid sparing benefits for upper extremity surgery. Single-injection techniques are limited by the pharmacological duration and therapeutic index of local anaesthetics (LAs). Continuous catheter techniques, while effective can present management challenges. Off-label