P2900000
プレドニゾン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
1,4-プレグナジエン-17α,21-ジオール-3,11,20-トリオン, 1-コルチゾン, 17α,21-ジヒドロキシ-1,4-プレグナジエン-3,11,20-トリオン, デヒドロコルチゾン
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
prednisone
メーカー/製品名
EDQM
mp
236-238 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]([C@@](CC[C@@]3(C(CO)=O)O)([H])[C@]3(C)C4)([H])[C@]2([H])C4=O)=C1
InChI
1S/C21H26O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-15,18,22,26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChI Key
XOFYZVNMUHMLCC-ZPOLXVRWSA-N
遺伝子情報
human ... NR3C1(2908)
その他情報
関連製品
適用法令
Jan Code
P2900000:
P2900000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック