Merck
C3250000
シクロホスファミド
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
シクロホスファミド 一水和物, 2-[ビス(2-クロロエチル)アミノ]テトラヒドロ-2H-1,3,2-オキサザホスホリン2-オキシド, シトキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H15Cl2N2O2P · H2O
CAS番号:
分子量:
279.10
Beilstein:
4678992
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
cyclophosphamide
メーカー/製品名
EDQM
mp
49-51 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]O[H].ClCCN(CCCl)P1(=O)NCCCO1
InChI
1S/C7H15Cl2N2O2P.H2O/c8-2-5-11(6-3-9)14(12)10-4-1-7-13-14;/h1-7H2,(H,10,12);1H2
InChI Key
PWOQRKCAHTVFLB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。SDSおよび製品情報リーフレット類を含め、本製品のサポートのために提供されるすべての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。更なる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
アプリケーション
シクロホスファミドEP標準品は、欧州薬局方で明確に規定された臨床検査にのみ使用することを意図しています。
生物化学的/生理学的作用
がんの化学療法で広く使用される細胞毒性ナイトロジェンマスタ-ド誘導体です。DNAと架橋して、鎖の破壊、変異を引き起こします。
シクロホスファミドは、がんの化学療法で広く用いられている細胞毒性ナイトロジェンマスタ-ド誘導体です。DNAと架橋して、鎖の破壊、変異を引き起こします。臨床活性はアルデヒド脱水素酵素1 (ALDH1) 活性の低下と関連しています。
包装
この製品は現行の薬局方により提供されます。現在の単位量については、EDQM reference subtance catalogueをご覧ください
その他情報
販売制限が適用される可能性があります。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1A
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C3250000-1EA:
C3250000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tanja Wenzler et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 58(8), 4452-4463 (2014-05-29)
African sleeping sickness is a neglected tropical disease transmitted by tsetse flies. New and better drugs are still needed especially for its second stage, which is fatal if untreated. 28DAP010, a dipyridylbenzene analogue of DB829, is the second simple diamidine
Shivaani Kummar et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 21(7), 1574-1582 (2015-01-16)
Veliparib, a PARP inhibitor, demonstrated clinical activity in combination with oral cyclophosphamide in patients with BRCA-mutant solid tumors in a phase I trial. To define the relative contribution of PARP inhibition to the observed clinical activity, we conducted a randomized
Gang Chen et al.
Cancer immunology research, 2(10), 949-961 (2014-08-15)
Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF)-secreting tumor vaccines are bioactive, but limited by disease burden and immune tolerance. Cyclophosphamide augments vaccine activity in tolerant neu mice and in patients with metastatic breast cancer. HER2-specific monoclonal antibodies (mAb) enhance vaccine activity in neu
Bridget P Keenan et al.
Gastroenterology, 146(7), 1784-1794 (2014-03-13)
Premalignant lesions and early stage tumors contain immunosuppressive microenvironments that create barriers for cancer vaccines. Kras(G12D/+);Trp53(R172H/+);Pdx-1-Cre (KPC) mice, which express an activated form of Kras in pancreatic tissues, develop pancreatic intraepithelial neoplasms (PanIN) that progress to pancreatic ductal adenocarcinoma (PDA).
Sebastian Unizony et al.
Arthritis & rheumatology (Hoboken, N.J.), 67(2), 535-544 (2014-10-22)
CD5+ B cells have been conceptualized as a possible surrogate for Breg cells. The aim of the present study was to determine the utility of CD5+ B cells as biomarkers in antineutrophil cytoplasmic antibody-associated vasculitis (AAV). The absolute and relative