Merck
BP1094
シクロホスファミド 一水和物
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
2-[ビス(2-クロロエチル)アミノ]テトラヒドロ-2H-1,3,2-オキサザホスホリン2-オキシド, シトキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H15Cl2N2O2P · H2O
CAS番号:
分子量:
279.10
Beilstein:
4678992
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
cyclophosphamide
フォーム
crystalline
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
mp
49-51 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]O[H].ClCCN(CCCl)P1(=O)NCCCO1
InChI
1S/C7H15Cl2N2O2P.H2O/c8-2-5-11(6-3-9)14(12)10-4-1-7-13-14;/h1-7H2,(H,10,12);1H2
InChI Key
PWOQRKCAHTVFLB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Cyclophosphamide BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Cyclophosphamide Oral Solution
  • 生物化学的/生理学的作用
    シクロホスファミドは、がんの化学療法で広く用いられている細胞毒性ナイトロジェンマスタ-ド誘導体です。DNAと架橋して、鎖の破壊、変異を引き起こします。臨床活性はアルデヒド脱水素酵素1 (ALDH1) 活性の低下と関連しています。
    包装
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    ピクトグラム
    Skull and crossbonesHealth hazard
    シグナルワード
    Danger
    危険有害性情報
    危険有害性の分類
    Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1A
    保管分類コード
    6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    WGK
    WGK 3
    引火点(°F)
    235.4 °F - closed cup
    引火点(℃)
    113 °C - closed cup
    適用法令
    労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
    名称等を表示すべき危険物及び有害物
    労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
    名称等を通知すべき危険物及び有害物
    Jan Code
    BP1094:
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)