239785
Cyclophosphamide Monohydrate
≥98% (HPLC), solid, anti-neoplastic agent, Calbiochem®
別名:
Cyclophosphamide Monohydrate, N,N- bis(2-Chloroethyl)tetrahydro-2H-1,3,2-oxazaphosphorin-2-amine-2-oxide Monohydrate, CPA, N,N-bis(2-Chloroethyl)tetrahydro-2H-1,3,2-oxazaphosphorin-2-amine-2-oxide Monohydrate, CPA
About This Item
おすすめの製品
製品名
Cyclophosphamide Monohydrate, A widely used anti-neoplastic agent that also displays immunosuppressant properties.
品質水準
詳細
Merck USA index - 14, 747
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
色
white
溶解性
water: 30 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[P]1(=O)(NCCCO1)N(CCCl)CCCl.O
InChI
1S/C7H15Cl2N2O2P.H2O/c8-2-5-11(6-3-9)14(12)10-4-1-7-13-14;/h1-7H2,(H,10,12);1H2
InChI Key
PWOQRKCAHTVFLB-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
Fas/Fas ligand pathway
警告
再構成
その他情報
Lee, J.H., et al. 1997. Korean J. Med. Sci. 12, 185.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1A
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
239785-GM:
239785-1GM:
試験成績書(COA)