製品名
Cisplatin, Cisplatin - CAS 15663-27-1, is a platinum coordination complex with potent anti-neoplastic activity. Induces apoptosis in cancer cells, possibly via caspase-3 activation.
品質水準
詳細
Merck USA index - 14, 2317
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
色
yellow
溶解性
PBS with 140 mM NaCl: 1 mg/mL
water with 154 mM NaCl: 1 mg/mL
DMSO: 10 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
InChI
1S/2Cl.2H3N.Pt/h;;2*1H3;
InChI Key
JFUARQHXOQHNLK-UHFFFAOYSA-N
詳細
Note: Athough highly soluble in DMSO, Cisplatin is reported to be rendered inactive due to ligand displacement by the nucleophilic sulfur of DMSO. Sodium chloride solution in water (154 mM NaCl with or without 10 mg/ml mannitol) or PBS (with 140 mM NaCl) is recommended for solubilization prior to culture treatment.
生物化学的/生理学的作用
Induces apoptosis in cancer cells
警告
再構成
その他情報
Duan, L., et al. 2001. J. Neurooncol.52, 23.
Mese, H., et al. 2000. Cancer Chemother. Pharmacol. 46, 241.
Von Hoff, D.D., and Rozencweig, M. 1979. in Adv. Pharmacol. Chemother.16, 279.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
232120-50MG:
試験成績書(COA)