Merck
343922
Sigma-Aldrich
5-Fluorouracil
Potent antitumor agent.
別名:
5-Fluorouracil, 5-FU
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H3FN2O2
CAS番号:
分子量:
130.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
white
溶解性
hot water: 1 mg/mL
methanol: 1 mg/mL
DMF: 5 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C4H3FN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)
InChI Key
GHASVSINZRGABV-UHFFFAOYSA-N
詳細
Potent antitumor agent that inhibits aminoisobutyrate-pyruvate aminotransferase. Induces apoptosis of human colon cancer cell lines.
Potent antitumor agent. Inhibits aminoisobutyrate-pyruvate aminotransferase. Induces apoptosis in human colon cancer cell lines.
生物化学的/生理学的作用
Cell permeable: no
Primary Target
Aminoisobutyrate-pyruvate aminotransferase
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
警告
Toxicity: Harmful (C)
再構成
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
その他情報
Pressacco, J., et al. 1996. Br. J. Cancer72, 939.
Shchepotin, I.B., et al. 1994. Anticancer Res.14, 1027.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1