T2705
トポテカン 塩酸塩 水和物
≥98% (HPLC and enzymatic), powder, topoisomerase I inhibitor
別名:
9-[(ジメチルアミノ)メチル]-10-ヒドロキシ-(20S)-カンプトテシン 塩酸塩 水和物, NSC-609669 塩酸塩 水和物, SKF-104864A 塩酸塩 水和物, ハイカンプタミン 塩酸塩 水和物
About This Item
おすすめの製品
製品名
トポテカン 塩酸塩 水和物, ≥98% (HPLC and enzymatic)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC and enzymatic)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
protect from light
色
yellow
溶解性
DMSO: ≥20 mg/mL
オーガナイザー
GlaxoSmithKline
保管温度
−20°C
SMILES記法
[n]21c(cc5c([c]2=O)COC(=O)[C@]5(O)CC)c3nc4c(cc3C1)c(c(cc4)O)CN(C)C
InChI
1S/C23H23N3O5/c1-4-23(30)16-8-18-20-12(9-26(18)21(28)15(16)11-31-22(23)29)7-13-14(10-25(2)3)19(27)6-5-17(13)24-20/h5-8,27,30H,4,9-11H2,1-3H3/t23-/m0/s1
InChI Key
UCFGDBYHRUNTLO-QHCPKHFHSA-N
遺伝子情報
human ... TOP1MT(116447)
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
調製ノート
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Muta. 1B - Repr. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
T2705-10MG:
T2705-BULK:
T2705-VAR:
T2705-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック