I1406
イリノテカン 塩酸塩
powder, ≥97% (HPLC)
別名:
(S)-4,11-ジエチル-3,4,12,14-テトラヒドロ-4-ヒドロキシ-3,14-ジオキソ-1H-ピラノ[3′,4′:6,7]インドリジノ[1,2-b]キノリン-9-イル エステル, CPT-11, [1,4′-ビピペリジン]-1′-カルボン酸
About This Item
おすすめの製品
製品名
イリノテカン 塩酸塩, topoisomerase inhibitor
由来生物
plant (Fructus camptothecae)
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
powder
溶解性
DMSO: 50 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CCc1c2CN3C(=O)C4=C(C=C3c2nc5ccc(OC(=O)N6CCC(CC6)N7CCCCC7)cc15)[C@@](O)(CC)C(=O)OC4
InChI
1S/C33H38N4O6.ClH/c1-3-22-23-16-21(43-32(40)36-14-10-20(11-15-36)35-12-6-5-7-13-35)8-9-27(23)34-29-24(22)18-37-28(29)17-26-25(30(37)38)19-42-31(39)33(26,41)4-2;/h8-9,16-17,20,41H,3-7,10-15,18-19H2,1-2H3;1H/t33-;/m0./s1
InChI Key
GURKHSYORGJETM-WAQYZQTGSA-N
遺伝子情報
human ... TOP1(7150)
アプリケーション
- MDA-MB-231乳癌細胞の増殖抑制機能のスクリーニングを目的とした5-フルオロウラシルとの併用。
- 高グレードの虫垂(HGA)および低グレードの虫垂(LGA)オルガノイドの化学感受性スクリーニング。
- HT29結腸癌細胞に対し熱ショックタンパク質阻害剤(HPSC1)と併用投与した細胞毒性研究における化学療法剤。
生物化学的/生理学的作用
適用法令
Jan Code
I1406-250MG:
I1406-VAR:
I1406-BULK:
I1406-50MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Quinolones are a key group of antibiotics that interfere with DNA synthesis by inhibiting topoisomerase, most frequently topoisomerase II (DNA gyrase), an enzyme involved in DNA replication.