Merck
PHL89593
(S)-(+)-カンプトテシン
phyproof® Reference Substance
別名:
(S)-(+)-Camptothecin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H16N2O4
CAS番号:
分子量:
348.35
Beilstein:
631069
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
powder
メーカー/製品名
PhytoLab
mp
260 °C (dec.) (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC[C@@]1(O)C(=O)OCC2=C1C=C3N(Cc4cc5ccccc5nc34)C2=O
InChI
1S/C20H16N2O4/c1-2-20(25)14-8-16-17-12(7-11-5-3-4-6-15(11)21-17)9-22(16)18(23)13(14)10-26-19(20)24/h3-8,25H,2,9-10H2,1H3/t20-/m0/s1
InChI Key
VSJKWCGYPAHWDS-FQEVSTJZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89593-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Raju Suresh Kumar et al.
Saudi journal of biological sciences, 27(12), 3290-3300 (2020-12-12)
A small library of cage-like heterocyclic hybrids encompassing pyrroloisoquinolines, pyridinone and acenaphthene structural moieties have been synthesized and tested for their potential as anticancer agents against HCT116 and JURKAT cell lines. The results revealed that these cell lines are more