Merck
P6004
Sigma-Aldrich
プレドニゾロン
≥99% (HPLC), powder, glucocorticoid
別名:
1,4-プレグナジエン-11β,17α,21-トリオール-3,20-ジオン, 1-デヒドロコルチゾール, 1-デヒドロヒドロコルチゾン, 11β,17α,21-トリヒドロキシ-1,4-プレグナジエン-3,20-ジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H28O5
CAS番号:
分子量:
360.44
Beilstein:
1354103
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
プレドニゾロン, ≥99%
由来生物
synthetic (organic)
無菌性
non-sterile
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
mp
240 °C (dec.) (lit.)
溶解性
chloroform: methanol (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
オーガナイザー
Johnson & Johnson
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(O)C(CO)=O)=C1
InChI
1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-16,18,22,24,26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChI Key
OIGNJSKKLXVSLS-VWUMJDOOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
プレドニゾロンは、in vitroでプロテアーゼの作用を妨げます。筋形成を促進し、アポトーシスを抑制します。プレドニゾロンはデュシェンヌ型筋ジストロフィー(DMD)、通風性関節炎、及び慢性閉塞性肺疾患(COPD)増悪の治療に使用されます。
アプリケーション
プレドニゾロンは、ゲル封入のアルスロバクター・シンプレックス細胞によるヒドロコルチゾンのΔ1-脱水素に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
プレドニゾロンは抗炎症及び免疫抑制活性を有するグルココルチコイドです。
特徴および利点
本化合物は、Johnson & Johnsonにより開発されました。製薬会社が開発したその他の化合物と承認医薬品/医薬品候補のリストをご覧になるには、こちらをクリックしてください
アナリシスノート
内容はラベルに表示されています。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P6004-500MG:
P6004-25G:
P6004-VAR:
P6004-BULK:
P6004-10G:
P6004-100MG:
P6004-5G:
P6004-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Continuous non-aerated Delta 1-dehydrogenation of hydrocortisone by PAAH-bead entrapped Arthrobacter simplex
Silbiger E and Freeman A
Applied Microbiology and Biotechnology, 29(5), 413-418 (1988)
H Schäcke et al.
British journal of pharmacology, 158(4), 1088-1103 (2009-05-09)
Glucocorticoids are highly effective in the therapy of inflammatory diseases. Their value, however, is limited by side effects. The discovery of the molecular mechanisms of the glucocorticoid receptor and the recognition that activation and repression of gene expression could be
Vivi M Heine et al.
Science translational medicine, 3(105), 105ra104-105ra104 (2011-10-21)
Glucocorticoids are used for treating preterm neonatal infants suffering from life-threatening lung, airway, and cardiovascular conditions. However, several studies have raised concerns about detrimental effects of postnatal glucocorticoid administration on the developing brain leading to cognitive impairment, cerebral palsy, and
Shin Ebihara et al.
Arthritis research & therapy, 18(1), 139-139 (2016-06-16)
Dimethyl fumarate (DMF), a nuclear factor erythroid 2-related factor 2 (Nrf2) activator, has been proven effective for the systemic treatment of multiple sclerosis. The aim of this study is to evaluate the anti-inflammatory effects of Nrf2 activators on human renal
Prednisolone decreases cellular adhesion molecules required for inflammatory cell infiltration in dystrophin-deficient skeletal muscle
Wehling-Henricks M, et al.
Neuromuscular Disorders, 14(8-9), 483-490 (2004)