安全性情報
P6110
Sigma-Aldrich
プロテアーゼ from Aspergillus oryzae
≥500 U/g
別名:
フラボザイム®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
フォーム
liquid
比活性
≥500 U/g
保管温度
2-8°C
詳細
プロテアーゼは、ヒドロラーゼ群に属し、酸性、中性、およびアルカリ性プロテアーゼとして存在します。
真菌由来のプロテアーゼ/ペプチダーゼ複合体で、コウジカビの選択株を液内培養して生成しており、エンドプロテアーゼとエキソペプチダーゼの両方の活性を有します。
アプリケーション
Aspergillus oryzae(コウジカビ)由来のプロテアーゼは、以下の用途に使用されています:
  • Moringa oleifera(ワサビノキ)由来のプロテアーゼ阻害剤の効果を検討するため
  • 考古学的木材サンプルの解剖学的構造および化学組成に対する加水分解効果を評価するため
  • ブタの結腸から採取した粘膜サンプルを処理するためのプロテアーゼ消化を実施するため
シグマの本酵素は、タンパク質消化中にマウス結腸直腸のムチンを半精製するのに使用されています。
プロテアーゼは、タンパク質の分解、プロテアーゼ阻害剤の研究および熱失活速度論の研究に使用されます。プロテアーゼは培養での核酸分離手順に使用されます。ナノジェクト装置を使ってハエに注入し、感染・生存実験が行われています
生物化学的/生理学的作用
プロテアーゼは、ペプチド結合を加水分解してタンパク質を異化します。洗浄剤、バイオレメディエーション法、製薬産業、食品産業などで多くの用途があります。プロテアーゼは、土壌中の窒素の無機質化に関連します。ブタおよび家禽類の餌におけるサプリメントとしても働きます。
単位の定義
1単位は1分間に1 mmolのL-ロイシン-p-ニトロアニリドを加水分解する酵素量です。
法的情報
Novozyme社の製品です。
Flavourzyme is a registered trademark of Novozymes Corp.
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P6110-50ML:4548174003404
P6110-250ML:4548174003398
P6110-VAR:
P6110-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J Morgan Knight et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1799, 1-9 (2018-06-30)
Allergic airway diseases (asthma and chronic rhinosinusitis) are among the most common of all human diseases in heavily industrialized societies. Animal models of asthma have provided remarkable insight into allergic disease pathogenesis and will continue to drive the discovery of
Jelena Patrnogic et al.
PloS one, 12(12), e0188339-e0188339 (2017-12-07)
In Drosophila, recognition of pathogens such as Gram-positive bacteria and fungi triggers the activation of proteolytic cascades and the subsequent activation of the Toll pathway. This response can be achieved by either detection of pathogen associated molecular patterns or by
Sunantha Ketnawa et al.
Chemistry Central journal, 7(1), 79-79 (2013-05-02)
Too many different protein and enzyme purification techniques have been reported, especially, chromatographic techniques. Apart from low recovery, these multi-step methods are complicated, time consuming, high operating cost. So, alternative beneficially methods are still required. Since, the outstanding advantages of
Refined methodology to purify mucins from pig colonic mucosa
Libao-Mercado AJ and De Lange CFM
Livestock Science, 109(1-3), 141-144 (2007)
Hydrolases of Halophilic Origin With Importance for the Food Industry
Enzymes in Food Biotechnology, 93-109 (2019)