Merck
P6254
Sigma-Aldrich
プレドニゾン
≥98% (HPLC), powder, anti-inflammatory activity
別名:
1,4-プレグナジエン-17α,21-ジオール-3,11,20-トリオン, 1-コルチゾン, 17α,21-ジヒドロキシ-1,4-プレグナジエン-3,11,20-トリオン, デヒドロコルチゾン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H26O5
CAS番号:
分子量:
358.43
Beilstein:
2065301
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
プレドニゾン, ≥98%
由来生物
synthetic
品質水準
無菌性
non-sterile
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
mp
236-238 °C (lit.)
溶解性
chloroform/ethanol (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
アプリケーション
hematology
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]([C@@](CC[C@@]3(C(CO)=O)O)([H])[C@]3(C)C4)([H])[C@]2([H])C4=O)=C1
InChI
1S/C21H26O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-15,18,22,26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChI Key
XOFYZVNMUHMLCC-ZPOLXVRWSA-N
遺伝子情報
human ... NR3C1(2908)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
プレドニゾンは、実験マウスに注射し、糖質コルチコイドステロイドの効果を分析するためにジメチルスルホキシド保存懸濁液に使用されています。また、動物の体重、臓器の重量、および血液学的分析により、MIDD0301の1日1回投与の効果を研究するために、ピーナッツバターを配合した試験薬としても使用されています。
生物化学的/生理学的作用
プレドニゾンは抗炎症および免疫抑制活性を有する合成グルココルチコイドです。多くの病態の治療に有用であり、血漿中での半減期は3.4~3.8時間です。プレドニゾンは、生理的に活性なプレドニゾロンに代謝されます
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のNuclear Receptors (Steroids)[核内受容体(ステロイド)]のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
STOT RE 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
P6254-VAR:
P6254-25G:
P6254-1G:
P6254-5G:
P6254-10G:
P6254-BULK:
P6254-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Intermittent glucocorticoid dosing improves muscle repair and function in mice with limb-girdle muscular dystrophy
Quattrocelli M, et al.
The American Journal of Pathology, 187(11), 2520-2535 (2017)
MIDD 0301-A first-in-class anti-inflammatory asthma drug targets GABAA receptors without causing systemic immune suppression
Zahn NM, et al.
Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology (2019)
Saunders Handbook of Veterinary Drugs - E-Book, 4(2), 645-645 (2010)
Clinical pharmacokinetics of prednisone and prednisolone
Pickup ME
Clinical Pharmacokinetics, 4(2), 111-128 (1979)
Suzana Jordan et al.
Annals of the rheumatic diseases, 74(6), 1188-1194 (2014-01-21)
To assess the effects of Rituximab (RTX) on skin and lung fibrosis in patients with systemic sclerosis (SSc) belonging to the European Scleroderma Trial and Research (EUSTAR) cohort and using a nested case-control design. Inclusion criteria were fulfilment of American