Merck
1559006
USP
プレドニゾン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
1,4-プレグナジエン-17α,21-ジオール-3,11,20-トリオン, 1-コルチゾン, 17α,21-ジヒドロキシ-1,4-プレグナジエン-3,11,20-トリオン, デヒドロコルチゾン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H26O5
CAS番号:
分子量:
358.43
Beilstein:
2065301
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
prednisone
メーカー/製品名
USP
mp
236-238 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]([C@@](CC[C@@]3(C(CO)=O)O)([H])[C@]3(C)C4)([H])[C@]2([H])C4=O)=C1
InChI
1S/C21H26O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-15,18,22,26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChI Key
XOFYZVNMUHMLCC-ZPOLXVRWSA-N
遺伝子情報
human ... NR3C1(2908)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。SDSおよび製品情報リーフレット類を含め、本製品のサポートのために提供されるすべての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。更なる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
アプリケーション
規定された品質試験およびアッセイに使用するプレドニゾンUSP標準品。
また、米国薬局方(USP)の以下の各条に従い、アッセイおよび性能試験用の標準溶液、標準原液、内部標準溶液の調製にも使用されています:
  • プレドニゾン
  • プレドニゾン錠
  • プレドニゾン内用液
  • ヒドロコルチゾン錠
アナリシスノート
本製品は検査および分析専用です。ヒトまたは動物への投与を目的としたものではありません。また何らかの疾病の診断や治療・治癒に使用することはできません。
その他情報
販売制限が適用される場合があります。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
STOT RE 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
1559006-250MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
Prednisone Oral Solution
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 30(1), 3671-3671 (2020)
Florentien D O de Steenwinkel et al.
Arthritis & rheumatology (Hoboken, N.J.), 66(7), 1705-1711 (2014-03-01)
Active rheumatoid arthritis (RA) during pregnancy and the presence of rheumatoid factor (RF) or anti-citrullinated protein antibodies (ACPAs) are associated with lower birth weight of the child. Moreover, treatment of the mothers with prednisone may shorten the gestational age at
O Teuffel et al.
Leukemia, 25(8), 1232-1238 (2011-04-30)
This systematic review and meta-analysis compared the efficacy and toxicity of dexamethasone (DEX) versus prednisone (PRED) for induction therapy in childhood acute lymphoblastic leukemia (ALL). We searched biomedical literature databases and conference proceedings for randomized controlled trials comparing DEX and
Ronald de Wit
European journal of cancer (Oxford, England : 1990), 41(4), 502-507 (2005-03-02)
Until now, the use of systemic chemotherapy for advanced androgen-independent prostate cancer has had very little to offer to patients. However, in 2004, two large randomised trials investigating docetaxel vs. mitoxantrone have both demonstrated survival improvements, and, in one of
Karim Fizazi et al.
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology, 33(7), 723-731 (2015-01-28)
Orteronel (TAK-700) is an investigational, nonsteroidal, reversible, selective 17,20-lyase inhibitor. This study examined orteronel in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer that progressed after docetaxel therapy. In our study, 1,099 men were randomly assigned in a 2:1 schedule to receive