certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 464
traceable to Ph. Eur. P2700000
traceable to USP 1555005
APIファミリー
prednisolone
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
240 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(O)C(CO)=O)=C1
InChI
1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-16,18,22,24,26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChI Key
OIGNJSKKLXVSLS-VWUMJDOOSA-N
遺伝子情報
human ... NR3C1(2908)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Prednisolone is a glucocorticoid utilized as an anti-inflammatory or an immunosuppressive drug.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
PHR1043-500MG:
PHR1043-500MG-PW:
38107-500MG-BULK:
PHR1043-500MG-BULK:
38107-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Separation of Prednisolone, pharmaceutical secondary standard; traceable to USP, PhEur and BP