Key Documents
P2805000
Prednisolone pivalate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
Prednisolone 21-pivalate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H36O6
CAS番号:
分子量:
444.56
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
prednisolone
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C26H36O6/c1-23(2,3)22(30)32-14-20(29)26(31)11-9-18-17-7-6-15-12-16(27)8-10-24(15,4)21(17)19(28)13-25(18,26)5/h8,10,12,17-19,21,28,31H,6-7,9,11,13-14H2,1-5H3
InChI Key
PHEOVVDXTQVHAZ-UHFFFAOYSA-N
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Prednisolone pivalate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
M Schmoll et al.
Zeitschrift fur Hautkrankheiten, 63(4), 311-313 (1988-04-15)
A 64-year-old female patient developed periorbital eczema after eye treatment with a corticoid ointment. Epicutaneous tests with the effective component as well as with other ingredients of the ointment and suspected substances revealed a delayed hypersensitivity to prednisolone-21-trimethyl acetate, neomycin
Georgios Mylonas et al.
American journal of ophthalmology, 155(2), 253-259 (2012-10-06)
To investigate intraretinal changes after successful cataract surgery in patients with previous pars plana vitrectomy (PPV) and indocyanine green-assisted peeling of epiretinal membrane and internal limiting membrane (ILM). Prospective nonrandomized controlled clinical study. Twenty eyes of 20 patients with cataract