P2800000
プレドニソロン21-酢酸
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
1,4-プレグナジエン-11β,17α,21-トリオール-3,20-ジオン21-酢酸, 11β,17α,21-トリヒドロキシ-1,4-プレグナジエン-3,20-ジオン21-酢酸, 21-アセトキシ-1,4-プレグナジエン-11β,17α-ジオール-3,20-ジオン
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
prednisolone
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)COC(C)=O
InChI
1S/C23H30O6/c1-13(24)29-12-19(27)23(28)9-7-17-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)20(16)18(26)11-22(17,23)3/h6,8,10,16-18,20,26,28H,4-5,7,9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21-,22-,23-/m0/s1
InChI Key
LRJOMUJRLNCICJ-JZYPGELDSA-N
遺伝子情報
human ... NR3C1(2908)
その他情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
P2800000:
P2800000-120MG:
P2800000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック