Y0001920
プレドニゾロン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
1,4-プレグナジエン-11β,17α,21-トリオール-3,20-ジオン, 1-デヒドロコルチゾール, 1-デヒドロヒドロコルチゾン, 11β,17α,21-トリヒドロキシ-1,4-プレグナジエン-3,20-ジオン
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
prednisone
メーカー/製品名
EDQM
mp
240 °C (dec.) (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(O)C(CO)=O)=C1
InChI
1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-16,18,22,24,26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChI Key
OIGNJSKKLXVSLS-VWUMJDOOSA-N
遺伝子情報
human ... NR3C1(2908)
その他情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
Y0001920:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)