Merck
Y0001921
プレドニゾン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
1,4-プレグナジエン-17α,21-ジオール-3,11,20-トリオン, 1-コルチゾン, 17α,21-ジヒドロキシ-1,4-プレグナジエン-3,11,20-トリオン, デヒドロコルチゾン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H26O5
CAS番号:
分子量:
358.43
Beilstein:
2065301
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
prednisone
メーカー/製品名
EDQM
mp
236-238 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]([C@@](CC[C@@]3(C(CO)=O)O)([H])[C@]3(C)C4)([H])[C@]2([H])C4=O)=C1
InChI
1S/C21H26O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-15,18,22,26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChI Key
XOFYZVNMUHMLCC-ZPOLXVRWSA-N
遺伝子情報
human ... NR3C1(2908)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Prednisone for peak identification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
STOT RE 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)