Merck
BP553
プレドニゾン
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
1,4-プレグナジエン-17α,21-ジオール-3,11,20-トリオン, 1-コルチゾン, 17α,21-ジヒドロキシ-1,4-プレグナジエン-3,11,20-トリオン, デヒドロコルチゾン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H26O5
CAS番号:
分子量:
358.43
Beilstein:
2065301
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
prednisone
形状
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
mp
236-238 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]([C@@](CC[C@@]3(C(CO)=O)O)([H])[C@]3(C)C4)([H])[C@]2([H])C4=O)=C1
InChI
1S/C21H26O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-15,18,22,26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChI Key
XOFYZVNMUHMLCC-ZPOLXVRWSA-N
遺伝子情報
human ... NR3C1(2908)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Prednisone BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Methylprednisolone Acetate Injection
  • 包装
    Unit quantity: 200 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    ピクトグラム
    Health hazard
    シグナルワード
    Warning
    危険有害性情報
    注意書き
    危険有害性の分類
    STOT RE 2
    保管分類コード
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 3
    Jan Code
    BP553:
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)
    Lot/Batch Number
    申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
    文書ライブラリにアクセスする
    この製品を見ている人はこちらもチェック
    Slide 1 of 2
    1 of 2