P8650
プレドニソロン21-酢酸
≥97%
別名:
1,4-プレグナジエン-11β,17α,21-トリオール-3,20-ジオン21-酢酸, 11β,17α,21-トリヒドロキシ-1,4-プレグナジエン-3,20-ジオン21-酢酸, 21-アセトキシ-1,4-プレグナジエン-11β,17α-ジオール-3,20-ジオン
About This Item
おすすめの製品
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
無菌性
non-sterile
アッセイ
≥97%
フォーム
powder
溶解性
chloroform: methanol (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)COC(C)=O
InChI
1S/C23H30O6/c1-13(24)29-12-19(27)23(28)9-7-17-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)20(16)18(26)11-22(17,23)3/h6,8,10,16-18,20,26,28H,4-5,7,9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21-,22-,23-/m0/s1
InChI Key
LRJOMUJRLNCICJ-JZYPGELDSA-N
遺伝子情報
human ... NR3C1(2908)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
P8650-VAR:
P8650-5G:
P8650-BULK:
P8650-1G:
P8650-500MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック