Merck
524972
Sigma-Aldrich
フタル酸ジエチル
99.5%
別名:
1,2-Benzodioic acid diethyl ester, 1,2-Diethyl benzene-1,2-dicarboxylate, Diethyl 1,2-benzenedicarboxylate, Ethyl phthalate, Neantine, o-Benzenedicarboxylic acid diethyl ester, DEP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4-1,2-(CO2C2H5)2
CAS番号:
分子量:
222.24
Beilstein:
1912500
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
7.66 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 100 °C)
アッセイ
99.5%
形状
liquid
自己発火温度
854 °F
expl. lim.
0.75 %, 187 °F
不純物
≤0.18% water
APHA: ≤15
屈折率
n20/D 1.502 (lit.)
bp
298-299 °C (lit.)
mp
−3 °C (lit.)
密度
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC
InChI
1S/C12H14O4/c1-3-15-11(13)9-7-5-6-8-10(9)12(14)16-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
FLKPEMZONWLCSK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
フタル酸ジエチル(DEP)は、無水フタル酸エステル(PAE)であり、化粧品の溶媒として、また可塑剤として広く使用されています。
アプリケーション
フタル酸ジエチルは、塩化アルミニウム-三塩化リン-塩化アルキル錯体のアンチモン還元のための溶媒として使用され、対応するアルキルリン二塩化物を生成します。 水素化ナトリウムの存在下で、o-フェニレンジアミンと重合し、ジベンゾ(b,f)(1,4)ジアゾシン-6,11(5H,12H)-ジオンを生成します。
その他情報
可塑剤
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
338.0 °F - closed cup
引火点(℃)
170 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
524972-VAR:
524972-BULK:
524972-1L:4548173943428
524972-18L:
524972-100ML:4548173943411
524972-20L:4548173943435
524972-2.5L:4548173377605
524972-5ML:4548173943459
524972-4L:4548173943442
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The synthesis of alkylphosphonous dichlorides from aluminum chloride?phosphorus trichloride?alkyl chloride complexes.
Perry B J, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 41(9), 2299-2302 (1963)
Diazocine chemistry. V. Synthesis and rearrangement of dibenzo [b, f][1, 4] diazocine-6, 11 (5H, 12H)-dione.
Paudler W W and Zeiler A G
The Journal of Organic Chemistry, 34(7), 2138-2140 (1969)
Kashappa-Goud H Desai et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 165(1), 62-74 (2012-10-30)
Herein, we describe the detailed development of a simple and effective method to microencapsulate vaccine antigens in poly(lactic-co-glycolic acid) (PLGA) by simple mixing of preformed active self-microencapsulating (SM) PLGA microspheres in a low concentration aqueous antigen solution at modest temperature
Ying Guo et al.
Environmental science & technology, 45(8), 3788-3794 (2011-03-26)
Because of volatilization and leaching from their application in consumer and personal care products, phthalate esters are ubiquitous contaminants in the indoor environment. In this study, we measured concentrations and profiles of 9 phthalate esters in indoor dust samples collected
Raphael J Witorsch et al.
Critical reviews in toxicology, 40 Suppl 3, 1-30 (2010-10-12)
This article reviews laboratory and epidemiological research into the endocrine disruptive effects of components of personal care products, namely, phthalate esters, parabens, ultraviolet (UV) filters, polycyclic musks, and antimicrobials. High doses of phthalates in utero can produce “phthalate syndrome,” demasculinizing