Merck
308501
Sigma-Aldrich
フタル酸ベンジルブチル
98%
別名:
Butyl Benzyl Pthalate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
2-[CH3(CH2)3O2C]C6H4CO2CH2C6H5
CAS番号:
分子量:
312.36
Beilstein:
2062204
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気密度
10.8 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.16 mmHg ( 150 °C)
アッセイ
98%
形状
viscous liquid
自己発火温度
450 °F
屈折率
n20/D 1.54 (lit.)
密度
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C19H20O4/c1-2-3-13-22-18(20)16-11-7-8-12-17(16)19(21)23-14-15-9-5-4-6-10-15/h4-12H,2-3,13-14H2,1H3
InChI Key
IRIAEXORFWYRCZ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
mouse ... Esr1(13982)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 可塑剤としての使用: BBPは、PVCの柔軟性を増加させる可塑剤として多用されていました。その用途は、人工皮革、フローリング、接着剤などの製品に拡大しました(Wikiwand)。
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
308501-1L:
308501-VAR:
308501-BULK:
308501-5ML:
308501-250ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Asma Verdian et al.
Journal of hazardous materials, 402, 123531-123531 (2020-07-30)
Polychlorinated biphenyls (PCBs) are considered persistent bio-accumulative toxicants which threats global food safety and environmental health. Traditional analytical techniques for detection of PCBs are time-consuming and they do not satisfy urgent need for rapid and accurate monitoring of these persistent
Pei-Shan Liu et al.
Toxicology and applied pharmacology, 244(3), 308-314 (2010-02-02)
Butyl benzyl phthalate (BBP), an endocrine disruptor present in the environment, exerts its genomic effects via intracellular steroid receptors and elicits non-genomic effects by interfering with membrane ion-channel receptors. We previously found that BBP blocks the calcium signaling coupled with
Hongyuan Yan et al.
The Analyst, 135(10), 2585-2590 (2010-08-18)
A simple and rapid sample pretreatment procedure based on ultrasound-assisted dispersive liquid-liquid microextraction is proposed for the determination of four phthalate esters (dibutyl phthalate, butyl benzyl phthalate, diisooctyl phthalate, dioctyl phthalate) in bottled water samples using gas chromatography-flame ionization detection.
Rosario Planelló et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 105(1-2), 62-70 (2011-06-21)
In this work, the effects of butyl benzyl phthalate (BBP) and di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), two of the most extensively used phthalates, were studied in Chironomus riparius under acute short-term treatments, to compare their relative toxicities and identify genes sensitive to
Susan Sumner et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 29(8), 703-714 (2009-09-05)
This study was conducted to evaluate the use of metabolomics for improving our ability to draw correlations between early life exposures and reproductive and/or developmental outcomes. Pregnant CD rats were exposed by gavage daily during gestation to vehicle or to