Merck
D201154
Sigma-Aldrich
フタル酸ジオクチル
≥99.5%
別名:
DEHP, DOP, フタル酸ビス(2-エチルヘキシル), フタル酸ビス(2-エチルヘキシルエステル)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4-1,2-[CO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3]2
CAS番号:
分子量:
390.56
Beilstein:
1890696
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
>16 (vs air)
品質水準
蒸気圧
1.2 mmHg ( 93 °C)
アッセイ
≥99.5%
フォーム
oil
自己発火温度
734 °F
不純物
≤0.05% water (Karl Fischer)
APHA: ≤10
屈折率
n25/D 1.483-1.487
n20/D 1.486 (lit.)
bp
384 °C (lit.)
mp
−50 °C (lit.)
密度
0.985-0.987 g/mL at 20 °C
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
適合性
suitable for acidity (
<=0.003%as phthalic acid
)
SMILES記法
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C24H38O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-27-23(25)21-15-11-12-16-22(21)24(26)28-18-20(8-4)14-10-6-2/h11-12,15-16,19-20H,5-10,13-14,17-18H2,1-4H3
InChI Key
BJQHLKABXJIVAM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
フタル酸ジオクチルは、塩化ポリビニル(PVC)、ポリスチレン(PS)、およびポリイソプレン(PI)などのポリマーのための可塑剤として主に使用される、不揮発性の溶媒です。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
404.6 °F - closed cup
引火点(℃)
207 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D201154-5ML:4548173948553
D201154-25L:
D201154-500ML:4548173948546
D201154-2.5L:
D201154-BULK:
D201154-2L:4548173948539
D201154-100ML:4548173948522
D201154-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dynamic mechanical behavior of the dioctyl phthalate plasticized polyvinyl chloride?epoxidized soya bean oil.
Semsarzadeh MA
European Polymer Journal, 38(2), 351-358 (2002)
Shear effects on solvated block copolymer lamellae: Polystyrene-polyisoprene in dioctyl phthalate.
Balsara NP
Physical Review Letters, 72(3), 360-360 (1994)
Minjeong Kim et al.
Biomolecules & therapeutics, 26(5), 512-519 (2018-08-07)
Phthalates widely used in the manufacture of plastics have deeply penetrated into our everyday lives. Recently, a concern over the toxicity of phthalates on thyroid, has been raised but in most of cases, the doses employed were unrealistically high. To
Zhi-Ping Du et al.
Toxicology and applied pharmacology, 394, 114960-114960 (2020-03-24)
During pregnancy, fetal thyroid hormones (THs) are dependent on maternal placental transport and their physiological level is crucial for normal fetal neurodevelopment. Earlier research has shown that Di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) disrupts thyroid function and THs homeostasis in pregnant women and
Mohammad Mahdi Najafpour et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(34), 13122-13135 (2014-07-22)
Eighteen Mn complexes with N-donor and carboxylate ligands have been synthesized and characterized. Three Mn complexes among them are new and are reported for the first time. The reactions of oxygen evolution in the presence of oxone (2KHSO5·KHSO4·K2SO4) and cerium(iv)