Merck
229806
Sigma-Aldrich
リン酸カリウム 一塩基性
99.99% trace metals basis
別名:
prim.-リン酸カリウム, リン酸一カリウム, リン酸二水素カリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KH2PO4
CAS番号:
分子量:
136.09
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
for analytical purposes
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
solid
不純物
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
mp
252.6 °C (lit.)
密度
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI Key
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
一塩基リン酸カリウムは無色、水溶性の結晶であり、吸湿性を有します。加熱すると187°CでKH2PO4が相転移を起こして結晶型が正方晶から単斜へと変化します(195°Cにおける格子定数: α=7.47Å、b =7.33Å、c =14.49Å、α=ß=90°、γ=92.2)。
アプリケーション
以下の用途に使用されます:
  • 蛍光発光カーボンドットの製造
  • バッファー
  • pHコントロール試薬
  • 乳化剤
  • 安定剤
  • 保水剤
  • 抗酸化食品添加物
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
229806-2.5KG:
229806-250G:
229806-25G:
229806-VAR:
229806-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Zheng-Chun Yang et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 47(42), 11615-11617 (2011-09-21)
A facile method is developed to synthesize intrinsically fluorescent carbon dots by hydrothermal treatment of glucose in the presence of monopotassium phosphate. The fluorescence emission of the carbon dots thus produced is tunable by simply adjusting the concentration of monopotassium
X-Ray Study of High-Temperature Phase Transitions in KH2PO4
Itoh K,et al
Journal of the Physical Society of Japan, 39, 843-849 (1975)
Przemyslaw Nogly et al.
IUCrJ, 2(Pt 2), 168-176 (2015-04-14)
Lipidic cubic phases (LCPs) have emerged as successful matrixes for the crystallization of membrane proteins. Moreover, the viscous LCP also provides a highly effective delivery medium for serial femtosecond crystallography (SFX) at X-ray free-electron lasers (XFELs). Here, the adaptation of
Leo Syrjänen et al.
Frontiers in zoology, 12, 19-19 (2015-08-25)
Carbonic anhydrases (CAs, EC 4.2.1.1) are ubiquitous enzymes that catalyze the reversible hydration reaction of carbon dioxide. CAs are present as six structurally divergent enzyme families: α, β, γ, δ, ζ and η. β-CAs have a wide distribution across different
Xinyan Wu et al.
Nature communications, 5, 4961-4961 (2014-09-24)
The PIK3CA gene is frequently mutated in human cancers. Here we carry out a SILAC-based quantitative phosphoproteomic analysis using isogenic knockin cell lines containing 'driver' oncogenic mutations of PIK3CA to dissect the signalling mechanisms responsible for oncogenic phenotypes induced by
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
229806-2.5KG4061832968445
229806-250G4061838782113
229806-25G4061838782120